安全性情報
FCABS400F
Sigma-Aldrich
Milli-Mark®抗FcεRI抗体、γサブユニット-FITC
Milli-Mark®, from rabbit
別名:
Fc fragment of IgE high affinity I receptor for gamma polypeptide, Fc-epsilon RI-gamma, FceRI gamma, IgE Fc receptor subunit gamma, Immunoglobulin E receptor, high affinity,gamma chain
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
mouse, human, rat
メーカー/製品名
Milli-Mark®
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FCER1G(2207)
詳細
I型アレルギー反応は、IgE高親和性受容体(FceRI)を介して生じます。多価抗原が提示されると、単量体IgE FceRI受容体複合体の再分布によりマスト細胞と好塩基球の脱顆粒が引き起こされ、その後I型アレルギー反応の原因となる因子が放出されます。FceRI受容体は、a鎖、b鎖、および二量体のg鎖からなる四量体複合体です。a鎖は主にIgEの結合に関与しますが、シグナルはgサブユニットを介して伝達されます。gサブユニットには、SykおよびLynチロシンキナーゼを介した受容体媒介性シグナル伝達の開始に重要な、免疫受容体チロシン活性化モチーフ(ITAM)が含まれています。FceRI受容体は、IgEと結合することもIgEから離れることもでき、キナーゼ共役受容体の機能を検討するための多目的モデルとなります。
特異性
FcεRI、γ-サブユニットを特異的に認識します。
免疫原
Fc受容体のγ-サブユニットのアミノ酸80-86に相当する合成ペプチド。
アプリケーション
Milli-Mark抗FcεRI抗体、γサブユニット-FITCは、FCで使用するためのFcεRIに対する抗体です。
研究カテゴリー
炎症および免疫
研究サブカテゴリー
炎症および自己免疫機構
品質
RBL細胞を用いたフローサイトメトリーにより評価。
ターゲットの説明
算出値:10 kDa
物理的形状
0.1%アジ化ナトリウムと15 mg/mL BSAを含有するPBS中のFITCと結合した精製ウサギポリクローナルIgG抗体。
精製プロテインA
保管および安定性
未希釈アリコートを2~8°Cの遮光した場所で受領日から最大6カ月間冷蔵保存できます。
アナリシスノート
コントロール
RBL細胞
その他情報
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
非コンジュゲート抗体(Cat No. 06-727)は、ヒトおよびマウスで機能することが示されています。
法的情報
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
FCABS400F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Spandan V Shah et al.
Cell reports, 25(10), 2766-2774 (2018-12-06)
Despite burgeoning evidence demonstrating the adaptive properties of natural killer (NK) cells, mechanistic data explaining these phenomena are lacking. Following antibody sensitization, NK cells lacking the Fc receptor (FcR) signaling chain (Δg) acquire adaptive features, including robust proliferation, multifunctionality, rapid
Marc Potempa et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 208(7), 1742-1754 (2022-03-25)
Although interactions between inhibitory Ly49 receptors and their self-MHC class I ligands in C57BL/6 mice are known to limit NK cell proliferation during mouse CMV (MCMV) infection, we created a 36-marker mass cytometry (CyTOF) panel to investigate how these inhibitory
Cristina Capuano et al.
Frontiers in immunology, 9, 1031-1031 (2018-06-06)
Natural killer (NK) cells represent a pivotal player of innate anti-tumor immune responses. The impact of environmental factors in shaping the representativity of different NK cell subsets is increasingly appreciated. Human cytomegalovirus (HCMV) infection profoundly affects NK cell compartment, as
James D Dahlvang et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 210(8), 1108-1122 (2023-03-08)
CMV infection alters NK cell phenotype and function toward a more memory-like immune state. These cells, termed adaptive NK cells, typically express CD57 and NKG2C but lack expression of the FcRγ-chain (gene: FCER1G, FcRγ), PLZF, and SYK. Functionally, adaptive NK
Zeguang Wu et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 207(10), 2534-2544 (2021-10-10)
Human CMV (HCMV) is a ubiquitous pathogen that indelibly shapes the NK cell repertoire. Using transcriptomic, epigenomic, and proteomic approaches to evaluate peripheral blood NK cells from healthy human volunteers, we find that prior HCMV infection promotes NK cells with
資料
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
プロトコル
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.
フローサイトメトリーのプロトコルの主なステップを理解して、今後のフローサイトメトリー実験を容易に行えるようにしましょう。