Merck
FHLP01300
Millipore
PTFEメンブレンフィルター、0.45 μm孔径
Fluoropore®, filter diam. 13 mm, hydrophobic
別名:
Fluoroporeメンブレンフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
PTFE membrane
plain filter
white filter
品質水準
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophobic
メーカー/製品名
Fluoropore®
Millipore
パラメーター
≥60 mL/min-cm2 flow rate (27.5 inHg, methanol)
>0.5 L/min-cm2 air flow rate (Gurley)
100 °C max. temp. (Curling may occur at elevated temperatures)
フィルタ直径
13 mm
厚さ
109 μm , (typical)
重量分析抽出物
≤0.5%
Matrix
Fluoropore®
ポアサイズ
0.45 μm pore size
>60 % porosity
泡立ち点
≥0.63 bar, air with methanol at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 酸、塩基、溶媒の清澄化
  • 気体のろ過またはベント
  • UV分光法
  • 粒子モニタリング
  • HPLC、UPLC、LC-MS/MSの移動相ろ過
  • マイクロプラスチック分析
法的情報
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany