Merck
JGWP01300
Millipore
Omniporeメンブレンフィルター
Omnipore, filter diam. 13 mm, hydrophilic
別名:
PTFEメンブレンフィルター、0.2 μm孔径
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
ポアサイズ:
0.2 μm pore size
80 % porosity
物質:
PTFE membrane
plain filter
white filter
特徴:
hydrophilic
フィルタ直径:
13 mm
厚さ:
65 μm
無菌性:
non-sterile
物質
PTFE membrane
plain filter
white filter
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore
Omnipore
パラメーター
130 °C max. temp.
フィルタ直径
13 mm
厚さ
65 μm
ポアサイズ
0.2 μm pore size
80 % porosity
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フィルターコード:JGWP
フィルタータイプ:スクリーンフィルター
メルクのFluoropore®メンブレンは、通常用途のフィルタの取り扱い特性を改善するために高密度ポリエチレン支持体に結合させた、疎水性のポリテトラフルオロエチレン(PTFE)ポリマーメンブレンです。Fluoroporeメンブレンでは、幅広い化学適合性、高流速、一貫性が得られます。 (「FHUP」を含むカタログ番号は、ラミネートされていないか、バッキングがない状態で製造されていることにご注意ください。)
メルクのOmniporeメンブレンは、ほとんど全ての溶媒、酸およびアルカリ溶液に適合する親水性PTFEメンブレンです。
特長・利点:
- 生物学的および化学的に不活性
- 多孔性が高いため高流速が得られる
- 水溶性試料と有機ベースの試料のろ過のためにさまざまな疎水性および親水性PTFEを利用可能
アプリケーション
- Fluoroporeメンブレン:酸、塩基、溶媒の清澄化、空気モニタリング、ガスのろ過およびベント、UV分光測定
- Omniporeメンブレン:水溶液のろ過、酸およびアルカリ溶液の清澄化
アプリケーション
  • 水溶液のろ過
  • 酸性溶液・アルカリ性溶液の清澄化
  • HPLC、UPLC、LC-MS/MSの移動相ろ過
  • マイクロプラスチック分析
法的情報
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany