Merck
GVWP01300
Millipore
Durapore®メンブレンフィルター 孔径0.22 µm
Durapore®, filter diam. 13 mm, hydrophilic
別名:
PVDFメンブレンフィルター、0.22 μm孔径
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
ポアサイズ:
0.22 μm pore size
70 % porosity
物質:
PVDF membrane
plain filter
white filter
特徴:
hydrophilic
フィルタ直径:
13 mm
厚さ:
125 μm
無菌性:
non-sterile
物質
PVDF membrane
plain filter
white filter
品質水準
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Durapore®
Millipore
パラメーター
>1 mL/min-cm2 water flow rate
2 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
フィルタ直径
13 mm
厚さ
125 μm
重量分析抽出物
0.5%
屈折率
n/D 1.42
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
0.22 μm pore size
70 % porosity
キャパシティ
4 μg/cm2 binding capacity (protein)
泡立ち点
≥3.45 bar, air with water at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Durapore®メンブレンは、高い流速とハイスループット、低抽出物、広範な化学的適合性を提供します。親水性のDurapore メンブレンは、ナイロン、ニトロセルロースまたはPTFEメンブレンよりもはるかにタンパク質結合量が少なくなっています。
特長・利点:
- 用途のニーズに適した数種類の孔径(親水性と疎水性の両方)が利用可能
- Durapore メンブレンフィルターはタンパク質結合量が非常に低いため、サンプルとの相互作用を最小限に抑え、回収率が最大となります
フィルターコード:GVWP
フィルタータイプ:スクリーンフィルター
アプリケーション
生体液の滅菌ろ過
その他情報
使用方法
  • 生物の保持:微生物
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • 用途:一般的な実験室でのろ過
  • 使用目的:生物学的汚染物質の保持または除去
  • 使用上の注意:孔径0.2 μm以下のメンブレンで液体をろ過滅菌することで、細菌、カビ、酵母などの生物学的汚染物質を効果的に除去できます。 より大きな生物学的汚染物質を選択的に保持するためには、孔径0.45 μm(またはそれ以上)のメンブレンによる液体ろ過を用いて汚染物質を保持し、微生物の増殖を支持して培養や分析行うことができます。
  • 保管について:乾燥した場所に保管してください。
  • 廃棄について:該当する連邦、州、地域の規制に従って廃棄してください。
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
GVWP01300:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Benjamin Rémy et al.
Frontiers in microbiology, 11, 762-762 (2020-05-12)
The human opportunistic pathogen Pseudomonas aeruginosa orchestrates the expression of many genes in a cell density-dependent manner by using quorum sensing (QS). Two acyl-homoserine lactones (AHLs) are involved in QS circuits and contribute to the regulation of virulence factors production