安全性情報
GF344
Sigma-Aldrich
SDF-1α(CXCL12)、
ヒト組換え動物フリー
別名:
Stromal Cell-Derived Factor, CXCL12, SDF1A, TLSF-b, TPAR1, SDF-1b, TLSF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
不純物
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
品質水準
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
詳細
SDF- 1 α は β 間質由来の CXC ケモカインであり、CXCR4 受容体を介してシグナルを伝達します。SDF-1α と β は B 細胞と T 細胞を化学誘引し、CD34+ 幹細胞の遊走を引き起こすことが示されています。また、SDF-1 タンパク質は CXCR4 受容体を発現する細胞において HIV 抑制活性を発揮します。
組換えヒト SDF-1α は、68 のアミノ酸残基を含む 8.0 kDa のタンパク質です。
製品の由来:タンパク質は大腸菌で発現されます。
このタンパク質は、動物製品/試薬を使用せずに製造されており、動物性物質を含まないと考えられ、動物ウイルスの伝播の可能性がありコンタミネーションを回避しなければならないプロトコルで使用できます。
アプリケーション
研究カテゴリー
幹細胞研究
研究サブカテゴリー
成長因子&および受容体
品質
20.0 ~ 80.0 ng/mL の濃度範囲で IL-2 活性化ヒト T 細胞を化学誘引する能力により決定されます。
物理的形状
製品は添加物を含まず、凍結乾燥前に 0.2 ミクロンフィルターでろ過されています。
保管および安定性
受領日から最長4か月、-20°Cで保存できます。開封前にバイアルを遠心してください。
水に溶解して0.1~1.0 mg/mLの濃度にします。 ボルテックスしないでください。長期間保存する場合は、担体タンパク質を含むバッファーでさらに希釈し、ワーキングアリコートにして-20°Cで保存することを推奨します。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
GF344:
試験成績書(COA)