Merck
B3795
Sigma-Aldrich
脳由来神経栄養因子 ヒト
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
別名:
アブリニューリン(Abrineurin), BDNF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
製品名
脳由来神経栄養因子 ヒト, BDNF, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
品質
endotoxin tested
分子量
~27 kDa
包装
pkg of 10 μg
pkg of 5 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles (Do not store in a frost-free freezer.)
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤1.00 EU/μg Endotoxin level
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
BDNFはNGF、NT-3およびNT-4などの成長因子の神経栄養因子ファミリーのメンバーの1つです。すべての神経栄養因子は6つの保存されたシステイン残基を持ち、アミノ酸レベルで55%の配列の相同性を有しています。BDNFはin vitroで数種のニューロンの生存と分化を促進することが示されています、たとえば神経堤およびプラコード由来の感覚器ニューロン、中脳黒質ドーパミン作動性ニューロン、前脳基底部コリン作用性ニューロン、海馬ニューロン、および網膜神経節細胞などがあります。1 BDNFは抹消神経節内で発現しニューロン標的領域に限定されません。BDNFは神経細胞に対してだけでなく非神経細胞にもパラクリンまたはさらにオートクリン作用も持っている可能性が高まっています。
BDNF組み換えヒトタンパク質(27 kDa)の活性体は強い疎水的相互作用により保持される2つの同じ119アミノ酸からなるサブユニットから構成されています。
アプリケーション
脳由来神経栄養因子(BDNF) ヒト組み換えタンパク質は様々なタイプの細胞培地にサプリメントとして用いられています。
生物化学的/生理学的作用
脳由来神経栄養因子(BDNF)は13.6 kDa(または27.2 kDa二量体)で、ニュ-ロトロフィンファミリ-に属しています。BDNFは、ヒト、マウス、ブタで同一のアミノ酸配列を有し、完全な交差反応を起こします。BDNFは、中枢神経系の神経細胞群やそこに直接結合する細胞群の発生や維持に重要です。BDNFは、神経堤、プラコ-ド由来感覚ニュ-ロン、黒質ド-パミン作動性ニュ-ロン、前脳基底部コリン作動性ニュ-ロン、海馬ニュ-ロン、網膜神経節細胞など、数クラスのニュ-ロンの生存と分化をin vitroで促進する事が知られています。
物理的形状
BSA添加溶液を0.2 µmフィルターにて濾過滅菌し、凍結乾燥
アナリシスノート
生物学的活性はヒト神経芽細胞SH-SY5Yの増殖刺激能により測定されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B3795-1MG:
B3795-5UG:
B3795-10UG:
I-3620:
B3795-1MG-PW:
B3795-5UG-PW:
B3795-10UG-PW:
B3795-BULK:
B3795-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lisa Oliver et al.
Stem cells and development, 21(15), 2779-2788 (2012-04-24)
Autophagy plays an important role in homeostasis, development, and disease, functioning both as a survival and cell death pathway. However, despite its importance in cell physiology, there is little information about the role of autophagy in stem cells and, in
Y Benninger et al.
Brain pathology (Zurich, Switzerland), 10(3), 330-341 (2000-07-08)
We report here that neural transplantation of in vitro-differentiated embryonic stem (ES) cells provides a versatile strategy for gene transfer into the central nervous system. ES cells were subjected to an optimized in vitro differentiation protocol to obtain embryoid bodies.
W Sun et al.
Neuroscience, 164(4), 1854-1866 (2009-09-26)
Cochlear spiral ganglion neurons (SGN) provide the only pathway for transmitting sound evoked activity from the hair cells to the central auditory system. Neurotrophic factor 3 (NT-3) and brain derived neurotrophic factor (BDNF) released from hair cells and supporting cells
Lisa Oliver et al.
PloS one, 6(5), e19820-e19820 (2011-05-19)
Adult mesenchymal stem cells (MSCs) can be maintained over extended periods of time before activation and differentiation. Little is known about the programs that sustain the survival of these cells. Undifferentiated adult human MSCs (hMSCs) did not undergo apoptosis in
Bo Tian et al.
Nature cell biology, 11(2), 211-218 (2009-01-20)
The phosphatidylinositol-3-kinase-like kinase ATM (ataxia-telangiectasia mutated) has a central role in coordinating DNA damage responses, including cell-cycle checkpoint control, DNA repair and apoptosis. Mutations of ATM cause a spectrum of defects ranging from neurodegeneration to cancer predisposition. However, the mechanism
プロトコル
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.