Merck
すべての画像(6)
主要文書
安全性情報
SAB5700726
Sigma-Aldrich
Anti-BDNF antibody produced in rabbit
別名:
ANON2, BDNF, BULN2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
IF
IHC
WB
化学種の反応性:
human, mouse, rat
テクニック:
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
27
28
29
31
37
化学種の反応性
human, mouse, rat
濃度
3.51 mg/ml
テクニック
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BDNF(627)
詳細
This gene encodes a member of the nerve growth factor family of proteins. Alternative splicing results in multiple transcript variants, at least one of which encodes a preproprotein that is proteolytically processed to generate the mature protein. Binding of this protein to its cognate receptor promotes neuronal survival in the adult brain. Expression of this gene is reduced in Alzheimer′s, Parkinson′s, and Huntington′s disease patients. This gene may play a role in the regulation of the stress response and in the biology of mood disorders.
免疫原
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 20-247 of human BDNF (NP_733928.1).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700726-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)