分子量
27kDa
交差性
horse, rat, rabbit, dog, mouse, human, pig
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BDNF(627)
詳細
脳由来神経栄養因子(BDNF)遺伝子は、ヒト染色体11p14.1にマップされています。BDNFは成長因子の神経栄養因子ファミリーのメンバーです。この遺伝子は、前駆体タンパクproBDNFをコードします。Mature BDNF(mBDNF)は、proBDNFの翻訳後切断により合成されます。proBDNFおよびmBDNFはいずれも細胞シグナル伝達に重要な役割を果たしています。
免疫原
ヒトBDNFの中間領域に対する合成ペプチド
アプリケーション
ウサギで産生される抗BDNF抗体は、免疫組織化学およびウエスタンブロット法で用いられています。
生物化学的/生理学的作用
脳由来神経栄養因子(BDNF)は、ヒトにおける海馬の機能および言語性のエピソード記憶に関与しています。このため、BDNF遺伝子発現の変動はこれらの神経機能を変化させます。また、BDNFは血管機能に重要な役割を果たしており、特定の受容体トロポミオシン関連キナーゼB(TrkB)を介して血管新生に関与しています。これは、アルツハイマー病の発生機序に関与しています。ProBDNFは、p75神経栄養因子受容体と相互作用し、海馬において長期抑圧をもたらします。
シーケンス
合成ペプチドは以下の領域内に位置しています。 EWVTAADKKTAVDMSGGTVTVLEKVPVSKGQLKQYFYETKCNPMGYTKEG
物理的形状
精製抗体は、1x PBS緩衝液、0.09%(w/v)アジ化ナトリウムおよび2%スクロース溶液で供給されます。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Expression of nerve growth factor and brain-derived neurotrophic factor in astrocytomas.
Liu TT, et al.
Oncology Letters, 15, 533-537 (2018)
Running wheel exercise reduces a-synuclein aggregation and improves motor and cognitive function in a transgenic mouse model of Parkinson's disease
Zhou W, et al.
PLoS ONE, 12 (2017)
Qiuping Zhong et al.
Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry, 90, 62-75 (2018-11-06)
The canonical phosphodiesterase 4 (PDE4) inhibitors produce antidepressant-like effects in a variety of animal models. However, severe side effects, particularly vomiting and nausea, limit their clinical application. FCPR16 is a novel PDE4 inhibitor with less vomiting potential. However, whether it
Ting-Ting Liu et al.
Oncology letters, 15(1), 533-537 (2018-02-03)
Neurotrophic factors (NTFs) are well known to serve critical functions in neural survival, neurite growth and cell differentiation in vivo and in vitro. Previous progress has indicated that nerve growth factor (NGF) and brain-derived neurotrophic factor (BDNF), two NTF family
Bin Liu et al.
Journal of ovarian research, 16(1), 83-83 (2023-04-28)
Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) plays an important role in ovarian function including follicle development and oocyte maturation, and embryonic development. However, whether BDNF treatment can reimpose ovarian aging and impaired fertility remains elusive. In this study, we investigated the reproductive