Merck
GFDX103000
Millipore
グラスファイバー診断用パッド10mm x 300 mmストリップ100枚入りパック
filter W × L 10 mm × 300 mm, pack of 100 strips
別名:
グラスファイバー診断パッド, グラスファイバーパッド, コンジュゲートパッド, 診断パッド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.23
包装
pack of 100 strips
品質水準
メーカー/製品名
SureWick®
W
10 mm
filter W × L
10 mm × 300 mm
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
SureWick® パッド材料は、優れた一貫性とパフォーマンスを必要とする迅速な診断用ラテラルフローテストで 使用するために設計、最適化されています。SureWick ®グラスファイバーコンジュゲート / 診断パッドは、 検出器試薬を放出し、ラテラルフロー膜を横切る サンプル流を促進するために 使用されます。このパックには、10mm x 300mm のグラスファイバー診断パッド(GFDX)材料の ストリップが 100 枚入っています。
アプリケーション
SureWick® パッド材料は、 感染症検査(COVID-19、HIV、インフルエンザ、マラリア、性感染症など)をはじめ、 女性’の健康、 バイオマーカー検出、乱用薬物検査、医薬品開発、 環境検査、農業用途、食品安全、 製品品質検査、動物の健康など、幅広いラテラルフローテスト用途でサンプル、コンジュゲート、または吸収パッドとして使用するように最適化されています。
特徴および利点
  • SureWick® グラスファイバーパッドは、抽出物質が少なく、一貫性に優れています。
  • 信頼性が高く、予測可能なサンプルフローと 試薬供給を提供します。
  • 一貫した厚さ、ベッドボリューム、 均一な表面品質を備えています。
  • 迅速な供給と リードタイム。
  • 優れた技術サポート。
法的情報
SUREWICK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B Inhalation
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Jan Code
GFDX103000:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jinsu Kim et al.
Malaria journal, 18(1), 313-313 (2019-09-20)
Malaria continues to impose a tremendous burden in terms of global morbidity and mortality, yet even today, a large number of diagnoses are presumptive resulting in lack of or inappropriate treatment. In this work, a two-colour lateral flow immunoassay (LFA)