Merck
GFDX203000
Millipore
グラスファイバー診断用パッド20 cm x 30 cmシート100 pk
filter L × W 20 cm × 30 cm, pack of 100 sheets
別名:
グラスファイバー診断パッド, グラスファイバーパッド, コンジュゲートパッド, 診断パッド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.23
包装
pack of 100 sheets
品質水準
メーカー/製品名
SureWick®
フィルタL × W
20 cm × 30 cm
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
SureWick® パッド材料は、優れた一貫性と性能を必要とする迅速な診断用ラテラルフローテストで 使用するために設計され、最適化されています。SureWick ®グラス ファイバ-コンジュゲート / 診断パッドは、検出器試薬を放出し、 ラテラルフロー膜を横切るサンプルの流れを促進するために 使用されます。このパックには、20cm x 30cm のガラス繊維診断パッド(GFDX)材料が 100 枚入っています。
アプリケーション
SureWick® パッド材料は、感染性疾患を含む幅広いラテラルフローテストアプリケーションで サンプル、コンジュゲート、または吸収パッドとして使用するように最適化されています。 疾病検査(COVID-19、HIV、インフルエンザ、マラリア、性感染症など)、 女性’の健康、バイオマーカー検出、薬物乱用検査、医薬品 開発、環境検査、農業用途、食品安全、 製品品質検査、動物の健康など。
特徴および利点
  • SureWick® グラスファイバーパッドは、抽出物質が少なく、一貫性に優れています。
  • 同製品は 信頼性が高く予測可能なサンプルフローと試薬デリバリーを提供します。
  • 同製品は、 一貫した厚さ、ベッド容量、均一な表面品質を備えています。
  • 迅速なデリバリーと リードタイム。
  • 優れた技術サポート。
法的情報
SUREWICK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B Inhalation
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Jan Code
GFDX203000:
試験成績書(COA)