HRNKLMAG-51K-01
MILLIPLEX® Human RANKL Magnetic Bead- Single Plex - Metabolism Assay
This MILLIPLEX MAP Human RANKL Magnetic Bead- Single Plex, HRNKLMAG-51K-01 is a Metabolism single plex assay. The analyte available for this kit is RANKL.
別名:
Human RANKL Detection, Human RANKL Magnetic Beads, RANKL Magnetic Bead Kit
About This Item
おすすめの製品
詳細
MILLIPLEX® Human RANKL Single Plex Kit is used for the quantification of RANKL in human serum, plasma and cell / tissue culture supernatant samples. This kit uses a 96-well format, contains a lyophilized standard cocktail, two internal assay quality controls and can measure up to 38 samples in duplicate.
The Luminex® xMAP® platform uses a magnetic bead immunoassay format for ideal speed and sensitivity to quantitate multiple analytes simultaneously, dramatically improving productivity while conserving valuable sample volume.
Panel Type: Bone
アプリケーション
- Analyte: RANKL
- Recommended Sample Type: Human serum, plasma, cell/tissue culture supernatants and lysates
- Recommended Sample Dilution: 25 uL per well of 1:2 diluted serum or plasma; cell/tissue culture samples may require dilution with an appropriate control medium.
- Assay Run Time: Overnight (16-18 hr) at 2-8°C
- Research Category: Metabolism
- Research Subcategory: Bone
包装
その他情報
法的情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
MILLIPLEX®マルチプレックス代謝アッセイなどのマルチプレックス・イムノアッセイは、メタボリックシンドローム研究に重要です。糖尿病や肥満など、関連するさまざまな病態の全体像を把握でき、時間とサンプル量を節約できるためです。
Multiplex immunoassays, such as MILLIPLEX® multiplex metabolic assays, are critical in metabolic syndrome research because they provide a full picture of the different conditions related to it, like diabetes and obesity, as well as save time and sample volume.