Merck
LCWG02500
Millipore
Mitexメンブレンフィルター
greener alternative
Mitex, filter diam. 25 mm, hydrophobic, white, gridded
別名:
PTFEメンブレンフィルター、10.0 μm孔径
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
PTFE membrane
gridded
white filter
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophobic
メーカー/製品名
Millipore
Mitex
sustainability
Greener Alternative Product
パラメーター
>70 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg)
14 L/min-cm2 air flow rate
260 °C max. temp.
フィルタ直径
25 mm
厚さ
130 μm
white
Matrix
Mitex
ポアサイズ
10.0 μm pore size
60 % porosity
泡立ち点
≥0.03 bar, air with methanol at 23 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
詳細
Mitex PTFEメンブレンは、有機溶剤、濃縮された酸および塩基、噴霧剤、極低温流体を含むほぼすべての液体の影響を受けません。Mitexメンブレンは裏打ちされていませんが、取扱いが容易であり、裏打ちされたメンブレンの利便性と純粋なPTFEメンブレンの汎用性を組み合わせています。Mitexメンブレンは疎水性です。
特長・利点:
•広範な化学的適合性
•生物学的および化学的に不活性
•260℃(500°F)を超える温度および-100℃(-148°F)未満の温度で安定
用途:
酸・塩基・低温流体の澄明化、噴霧剤の澄明化、作動油の分析、RNAの単離
フィルターコード:LCWG
フィルタータイプ:スクリーンフィルター
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
アプリケーション
作動液の分析
法的情報
Mitex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13