安全性情報
MAB11041
Sigma-Aldrich
抗セロトニン受容体1A抗体、クローン19A9.2
clone 19A9.2, from mouse
別名:
5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 1A, 5-hydroxytryptamine receptor 1A, guanine nucleotide-binding regulatory protein-coupled receptor, Serotonin receptor 1A, G protein coupled receptor, 5-HT1a receptor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
19A9.2, monoclonal
application:
IHC
WB
化学種の反応性:
human, rat
テクニック:
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
4
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
19A9.2, monoclonal
化学種の反応性
human, rat
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgMκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HTR1A(3350)
rat ... Htr1A(24473)
詳細
セロトニン受容体1A、別名5-ヒドロキシトリプタミン受容体1Aは、Gタンパク質共役型受容体ファミリーのメンバーです。セロトニン受容体1Aは、中隔および海馬で高度に発現されていることが明らかになっています。セロトニン受容体1Aは、NチャネルおよびLチャネルを介してCa2+に阻害作用を示すと考えられています。この受容体は、Nチャネルを用いて電位感受性遅延を行い、Lチャネルを用いて定常状態阻害を行います。
免疫原
ラットセロトニン受容体1Aに相当するKLH-コンジュゲート直鎖ペプチド。
アプリケーション
免疫組織染色:希釈倍率1:400で使用、正常ヒト脳組織のセロトニン受容体1Aを検出できます。
抗セロトニン受容体1A抗体、クローン19A9.2は、WB、IHで使用するためのセロトニン受容体1Aに対する抗体です。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
研究サブカテゴリ
神経シグナリング
品質
ラット脳組織ライセートのウェスタンブロットで評価されています
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgのラット脳組織ライセート中のセロトニン受容体1Aを検出できます。
ターゲットの説明
約40 kDa、実測。 算出された分子量は46 kDaです
物理的形状
PBSおよび0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製マウスモノクローナルIgMκ。
フォーマット:精製
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
ラット脳組織ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB11041:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shaoyuan Li et al.
Molecular pain, 14, 1744806918787368-1744806918787368 (2018-06-21)
Painful neuropathy is a frequent comorbidity in diabetes. Zucker diabetic fatty (fa/fa) rats develop type 2 diabetes spontaneously with aging and show nociceptive hypersensitivity at the age of 13 weeks. In preclinical and clinical studies, the treatment of diabetic neuropathy
Emily J Reedich et al.
The Journal of physiology, 601(19), 4271-4289 (2023-08-16)
Cerebral palsy (CP) is caused by a variety of factors that damage the developing central nervous system. Impaired motor control, including muscle stiffness and spasticity, is the hallmark of spastic CP. Rabbits that experience hypoxic-ischaemic (HI) injury in utero (at
Laura García-Durán et al.
International journal of molecular sciences, 22(19) (2021-10-14)
Selective 5-HT reuptake inhibitor antidepressants (SSRIs) are the first choice in major depressive disorder (MDD), but 50% of affected patients do not show improvement. Galanin(1-15) [GAL(1-15)] enhanced Fluoxetine antidepressant-like effects in an animal model of depression, the olfactory bulbectomy (OBX);
Elenia Cinelli et al.
The European journal of neuroscience, 52(8), 3903-3917 (2020-05-08)
In mammals, 5-HTexcitatory respiratory effects imply 5-HT1A receptor-mediated disinhibition of pre-Bötzinger complex neurons. In the lamprey, 5-HT1A receptors are involved in the neural control of locomotion, but their role in the respiratory regulation, particularly at the level of the putative