SAB4200468
Anti-JAM-A antibody, Mouse monoclonal
clone J10.4, purified from hybridoma cell culture
別名:
Monoclonal Anti-CD321, Monoclonal Anti-F11 receptor, Monoclonal Anti-F11R, Monoclonal Anti-JAM, Monoclonal Anti-JAM1, Monoclonal Anti-JAMA, Monoclonal Anti-JCAM, Monoclonal Anti-KAT, Monoclonal Anti-PAM-1
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
J10.4, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 37 kDa
化学種の反応性
human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoblotting: 1.0-2.0 μg/mL using HepG2 or A431 or A549 total cell extracts
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... F11R(50848)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- western blotting
- staining for confocal microscopy
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- flow cytometry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4200468-VAR:
SAB4200468-BULK:
SAB4200468-200UL:
試験成績書(COA)