安全性情報
MAB1948P
Sigma-Aldrich
抗ヘパラン硫酸プロテオグリカン(パールカン)抗体 クローンA7L6
clone A7L6, from rat
別名:
heparan sulfate proteoglycan 2, Schwartz-Jampel syndrome 1 (chondrodystrophic myotonia), endorepellin (domain V region), perlecan proteoglycan, heparan sulfate proteoglycan of basement membrane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rat
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
A7L6, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HSPG2(3339)
詳細
ヘパラン硫酸プロテオグリカン(HSPG)は、すべての哺乳類組織の細胞表面と細胞外マトリックス、特に基底膜のコアに存在します。脳内にみられるHSPGは、ジストログリカン、N-シンデカン、グリピカン、パールカンです。HSPGの組成はタンパク質のコア部分で異なり、細胞膜(シンデカンとグリピカン)と細胞外マトリックス(パールカンとジストログリカン)におけるHSPGの位置を決定すると考えられています。HSPGの想定される機能には、細胞増殖、分化、接着、遊走、形態形成などがあります。
組織中のヘパラン硫酸プロテオグリカン抗体は、基底膜と強くかつ均一に反応します。クローンA7L6は、大型のヘパラン硫酸プロテオグリカンまたはパールカンのコアタンパク質のドメインIVを認識します。反応性はガラクトサミノグリカン部分とは無関係であるため、エピトープはヘパリナーゼ処理に対して感受性を示しません。
特異性
この抗体は、ヘパラン硫酸プロテオグリカン(パールカン)の高分子量コアタンパク質を認識します。 ラミニン、IV型コラーゲン,エンタクチン/ニドゲン、フィブロネクチンに対する交差反応はありません(Horiguchi, 1989)。
免疫原
EHSマウス腫瘍由来のヘパラン硫酸プロテオグリカン
エピトープ:HSPGコアタンパク質
アプリケーション
この抗ヘパラン硫酸プロテオグリカン(パールカン)抗体 クローンA7L6を用いて、ヘパラン硫酸プロテオグリカン(パールカン)を検出します。この抗体は、IH、IC、WB、IPでの使用について検証済みです。
免疫組織染色: 希釈倍率1:100で使用、大細胞癌組織中の硫酸へパラン硫酸プロテオグリカンを検出できます。
ウェスタンブロッティング: この抗体を、独立した研究所がWBにおいて使用しました (Hagen, 1993; Brown, 1999)。
免疫沈降: この抗体を、独立した研究所がIPにおいて使用しました (Couchman, 1989)。
研究のカテゴリ
細胞構造
研究のサブカテゴリ
ECMタンパク質
品質
HeLaおよびA431細胞において免疫組織染色により評価済み。
免疫組織染色: 希釈倍率1:500で使用、HeLaおよびA431細胞中のへパラン硫酸プロテオグリカンを検出できます。
関連事項
先発品:MAB1948
物理的形状
フォーマット:精製品
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG2aκ抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8℃で受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
対照
HeLaおよびA431細胞
その他情報
濃度:ロットの具体的な濃度につきましては分析証明書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MAB1948P:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shunichi Fukuda et al.
Stroke, 35(4), 998-1004 (2004-03-06)
Focal cerebral ischemia causes microvessel matrix degradation and generates proteases known to degrade this matrix. However, proof that the proteases generated do indeed degrade vascular matrix is lacking. Here we demonstrate that active proteases derived from ischemic tissue after middle
Janice L Walker et al.
Developmental dynamics : an official publication of the American Association of Anatomists, 237(11), 3128-3141 (2008-09-26)
The formation of acinar and ductal structures during epithelial tissue branching morphogenesis is not well understood. We report that in the mouse submandibular gland (SMG), acinar and ductal cell fates are determined early in embryonic morphogenesis with E-cadherin playing pivotal
C A Miqueloto et al.
Journal of anatomy, 211(1), 16-25 (2007-06-05)
The morphogenesis of tissues and organs requires dynamic changes in cells and in extracellular matrix components. It is known that various extracellular matrix molecules are of fundamental importance for gonad differentiation and growth. In the adult testis, the extracellular matrix
Takahiro Maeba et al.
Acta medica Okayama, 73(2), 135-146 (2019-04-25)
The basement membrane (BM) is composed of various extracellular molecules and regulates tissue regeneration and maintenance. Here, we demonstrate that collagen XVIII was spatiotemporally expressed in the BM during skin wound healing in a mouse excisional wound-splinting model. Re-epithelialization was
Shu-Chun Chang et al.
Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2013, 457971-457971 (2013-08-29)
We previously reported that the increased level of perlecan with altered glycosaminoglycan (GAG) substitution was present in the placenta with gestational diabetes mellitus (GDM) and in the trophoblasts cultured under hyperglycemic condition. Trophoblast is the first cell lineage to differentiate