クローン
CSbeta6, monoclonal
化学種の反応性
human, monkey, rat, rabbit
以下との反応禁止
mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ITGB6(3694)
mouse ... Itgb6(16420)
rat ... Itgb6(311061)
rhesus monkey ... Itgb6(700454)
特異性
免疫原
アプリケーション
免疫細胞染色:細胞株F6、HT-29、H441に対して有効(他の細胞株は未テスト)。
フローサイトメトリー:テストされたすべての種(ウサギ、ラット、サル、ヒト、マウス)に対して有効。
免疫沈降
最適な希釈濃度はお客様ご自身で決定してください。
細胞構造
インテグリン
物理的形状
保管および安定性
その他情報
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB2076Z:
試験成績書(COA)