Merck
MAB3222
Sigma-Aldrich
抗BrdU抗体 クローンIIB5
clone IIB5, Chemicon®, from mouse
別名:
BrdU
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
IIB5, monoclonal
application:
FACS
ICC
IHC
テクニック:
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
citations:
17
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
IIB5, monoclonal
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
all
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
DNAに組み込まれたブロモデオキシウリジン(BrdU)の免疫細胞化学的検出は、正常細胞と腫瘍細胞のサイトカインを研究するための強力な手段です。腫瘍細胞をチミジン類似体BrdUによりin vitroまたはin vivoで標識した後、特異的抗BrdUモノクローナル抗体を用いて取り込まれたBrdUを検出することは、DNA合成の程度を定量するための正確で包括的な方法です。BrdUはS期細胞の新たに合成されたDNAに組み込まれるため、S期細胞の割合を推定することができます。また、二変量BrdU/DNAフローサイトメトリー解析により、動的増殖情報(S期移行速度や潜在的な倍増時間など)を得ることができます。
特異性
ブロモデオキシウリジンと特異的に反応します。 また、核DNAに組み込まれるとBrdUも認識します。
免疫原
ウシ血清アルブミンに結合したBrdUで腹腔内免疫したマウスの脾臓細胞とマウス骨髄腫細胞の融合。
アプリケーション
免疫組織染色:酸/プロテイナーゼ処理を行った凍結およびパラフィン包埋組織において希釈倍率1:100~1:200。参照:
http://www.protocol-online.org/prot/Immunology/Immunohistochemistry.さまざまなプロトコルの事例。
フローサイトメトリー: 希釈倍率1:100~1:200;酸性メタノール処理が必要。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗体が機能するためには、DNAを露出させる前処理が必要です(0.01 M HClにペプシンを1 mg/mLで溶解させ、室温で30分間)。
抗BrdU抗体 クローンIIB5は、ブロモデオキシウリジン(別名:BrdU)を検出するマウスモノクローナル抗体であり、FC、ICC、IHC(P)において検証済みです。
研究のカテゴリ
エピジェネティクスおよび核機能
研究のサブカテゴリ
細胞周期、DNA複製および修復
物理的形状
フォーマット:精製品
精製プロテインA
精製プロテインAマウス免疫グロブリン、0.09%アジ化ナトリウムを含有するPBS溶液に溶解。
保管および安定性
保存期間は-20℃で出荷日から1年間です。凍結・融解サイクルの繰り返しを避けるため、分注してください。製品を最大限回収するために、溶解後のキャップを外す前に元のバイアルを遠心分離します。
アナリシスノート
対照
BrdU取り込み後のすべてのDNA含有分子種
その他情報
濃度:ロットの具体的な濃度につきましては分析証明書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB3222:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dehuan Wang et al.
Research (Washington, D.C.), 7, 0433-0433 (2024-08-02)
Mitophagy maintains tissue homeostasis by self-eliminating defective mitochondria through autophagy. How mitophagy regulates stem cell activity during hair regeneration remains unclear. Here, we found that mitophagy promotes the proliferation of hair germ (HG) cells by regulating glutathione (GSH) metabolism. First
Laurence Faucher-Giguère et al.
NAR cancer, 4(1), zcab050-zcab050 (2022-01-21)
Small nucleolar RNAs (snoRNAs) are an omnipresent class of non-coding RNAs involved in the modification and processing of ribosomal RNA (rRNA). As snoRNAs are required for ribosome production, the increase of which is a hallmark of cancer development, their expression
Alyssa M Molinaro et al.
EMBO reports, 22(3), e50292-e50292 (2021-01-30)
Epimorphic regeneration commonly relies on the activation of reserved stem cells to drive new cell production. The planarian Schmidtea mediterranea is among the best regenerators in nature, thanks to its large population of adult stem cells, called neoblasts. While neoblasts
Activity-dependent modulation of odorant receptor gene expression in the mouse olfactory epithelium.
Zhao, S; Tian, H; Ma, L; Yuan, Y; Yu, CR; Ma, M
Testing null
Jie Hu et al.
Experimental and therapeutic medicine, 16(6), 4609-4615 (2018-12-14)
Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an important process associated with the pathogenesis of multiple organ failure resulting from heat stroke (HS). Alterations in the levels of circulating cytokines during the progression of SIRS have been well established. However, only