安全性情報
MAB3868
Sigma-Aldrich
抗DNA抗体、一本鎖
clone TNT-3, Chemicon®, from mouse
別名:
ssDNA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
TNT-3, monoclonal
application:
ELISA
FACS
ICC
IHC
テクニック:
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
citations:
25
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
TNT-3, monoclonal
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
all
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
アイソタイプ
IgG1, kappa
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
特異性
一本鎖DNA(ssDNA)と反応します。この抗体は、有核細胞の染色に有用です。この抗体は、腫瘍および損傷組織の壊死領域を特定するためにも使用できます。免疫組織染色により、細胞核のヘテロクロマチン領域を染色します。
免疫原
ヒトRaji細胞核
アプリケーション
この抗DNA抗体、一本鎖を用いたDNAの検出は、ELISA、FC、IC、IH(P)での使用が検証されています。
パラホルムアルデヒド固定細胞での免疫細胞染色
パラホルムアルデヒドまたはB5固定組織切片での免疫組織染色。
フローサイトメトリー:5~10 mg/mLを2%パラホルムアルデヒド固定細胞に使用。
ELISA
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
染色パターン:
細胞核のヘテロクロマチン領域を染色。
研究のカテゴリ
エピトープタグおよび一般用途
研究のサブカテゴリ
オルガネラおよび細胞マーカー
物理的形状
フォーマット:精製
精製マウスモノクローナル抗体IgG1、PBS(保存剤無添加)に溶解。
保管および安定性
-20°Cの未希釈アリコートで受領日から最大6か月間保存できます。凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB3868:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yunpeng Feng et al.
The EMBO journal, 35(2), 176-192 (2015-12-02)
During DNA replication, thousands of replication origins are activated across the genome. Chromatin architecture contributes to origin specification and usage, yet it remains unclear which chromatin features impact on DNA replication. Here, we perform a RNAi screen for chromatin regulators
Christiane B de Araujo et al.
The Journal of eukaryotic microbiology, 66(3), 514-518 (2018-08-05)
Here, we investigated the features of replication in Trypanosoma cruzi epimastigotes based on fork speed progression, which is influenced by distinct features such as DNA polymerase rate, susceptibility to DNA damage and repair, secondary structures, transcription and chromatin state. Although
Paula Andrea Marin et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 602956-602956 (2021-01-09)
DNA double-strand breaks (DSBs) are among the most deleterious lesions that threaten genome integrity. To address DSBs, eukaryotic cells of model organisms have evolved a complex network of cellular pathways that are able to detect DNA damage, activate a checkpoint
New histone supply regulates replication fork speed and PCNA unloading.
Mejlvang, J; Feng, Y; Alabert, C; Neelsen, KJ; Jasencakova, Z; Zhao, X; Lees, M; Sandelin et al.
The Journal of cell biology null
Francesco Nannini et al.
mAbs, 13(1), 1864084-1864084 (2021-01-01)
Phage display technology in combination with next-generation sequencing (NGS) currently is a state-of-the-art method for the enrichment and isolation of monoclonal antibodies from diverse libraries. However, the current NGS methods employed for sequencing phage display libraries are limited by the