安全性情報
MAB4400
Sigma-Aldrich
抗レニラルシフェラーゼ抗体、クローン5B11.2
ascites fluid, clone 5B11.2, Chemicon®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
5B11.2, monoclonal
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
all
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
レニラルシフェラーゼは、海パンジー(Renilla reniformis)由来の単量体生物発光タンパク質です。 レニラルシフェラーゼは、遺伝子発現や相互作用の研究においてレポーター遺伝子としてよく使用されています。この36 kDaの酵素は、基質であるセレンテラジンをセレンテラミドに酸化し、可視光を発生させます。レニラルシフェラーゼはホタル(Photalis pyralis)由来のルシフェラーゼとは異なり、同じ基質を認識しないので、同じアッセイで両方の酵素を同時に使用することができます。
特異性
レニラルシフェラーゼ
免疫原
レニラルシフェラーゼGST結合タンパク質
アプリケーション
この抗レニラルシフェラーゼ抗体クローン5B11.2を用いたレニラルシフェラーゼの検出において、ELISA、FUNC、NEUT、WBでの使用が検証されています。
ウェスタンブロッティング:
この抗体はWBで使用されました。
EIA:
この抗体をELISAで使用されました。
中和:
この抗体はNEATで使用されました。
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
研究カテゴリー
エピトープタグおよび一般用途
研究サブカテゴリー
エピトープタグ
ターゲットの説明
36 kDa
物理的形状
マウスモノクローナルIgG1、腹水
未精製
保管および安定性
未希釈アリコートで、-20ºCで受領日から1年間安定です。
取扱いに関する推奨事項:受領時は、キャップを開ける前に、バイアルを遠心し、溶液を穏やかに混合してください。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
アナリシスノート
コントロール
レニラ
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
MAB4400:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Maija Pollari et al.
PLoS pathogens, 16(10), e1008965-e1008965 (2020-10-09)
In this study, we demonstrate a novel pro-viral role for the Nicotiana benthamiana ARGONAUTE 1 (AGO1) in potyvirus infection. AGO1 strongly enhanced potato virus A (PVA) particle production and benefited the infection when supplied in excess. We subsequently identified the
Jaume Lillo et al.
International journal of molecular sciences, 22(16) (2021-08-28)
Cannabinoids have been reported as orexigenic, i.e., as promoting food intake that, among others, is controlled by the so-called "hunger" hormone, ghrelin. The aim of this paper was to look for functional and/or molecular interactions between ghrelin GHSR1a and cannabinoid
Veronica Di Antonio et al.
Microorganisms, 9(5) (2021-05-01)
Human cytomegalovirus (HCMV) genome replication is a complex and still not completely understood process mediated by the highly coordinated interaction of host and viral products. Among the latter, six different proteins form the viral replication complex: a single-stranded DNA binding
Replication competent molecular clones of HIV-1 expressing Renilla luciferase facilitate the analysis of antibody inhibition in PBMC.
Edmonds, TG; Ding, H; Yuan, X; Wei, Q; Smith, KS; Conway, JA; Wieczorek, L; Brown et al.
Virology null
Yukichi Fujikawa et al.
The Plant journal : for cell and molecular biology, 52(1), 185-195 (2007-07-31)
We developed a split luciferase complementation assay to study protein-protein interactions in Arabidopsis protoplasts. In this assay, the N- and C-terminal fragments of Renilla reniforms luciferase are translationally fused to bait and prey proteins, respectively. When the proteins interact, split