安全性情報
MAB8052
Sigma-Aldrich
抗アデノウイルス抗体、クローン20/11
clone 20/11, Chemicon®, from mouse
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
クローン
20/11, monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
詳細
アデノウイルスは65~80 nm、非エンベロープ、正20面体の病原体で、呼吸疾患や胃腸疾患だけでなく、結膜炎にもしばしば関与します。 現在認識されているアデノウイルスのタイプは、40をはるかに超えます。有害効果もありますが、アデノウイルスはワクチン生産や遺伝子治療にも使用されています。 また、宿主細胞のがん抑制遺伝子に介入して細胞増殖をトリガする能力も有します。 アデノウイルスは調製が容易で、多重化が迅速かつ効率的であり、また感染してそのゲノム(研究者が作成した構造体を含む)をさまざまな分裂終了細胞の核へ送達できるため、例えばウイルス/宿主細胞相互作用、新規遺伝子や調節機構の真核細胞系への挿入、さらに抗がん治療遺伝子の送達に至る、幅広い研究用途および医療用途において極めて貴重です。
特異性
アデノウイルスの41種類の血清型をすべて認識します。
免疫原
アデノ3。
アプリケーション
EIA、IFA
免疫組織染色:1:200。 トリプシン処理(0.1%塩化カルシウム含有トリスバッファー(pH 7.6)中の0.1%トリプシンにより室温で5~10分間処理)したパラフィン包埋組織を使用。抗原賦活化を使用しないでください。
フローサイトメトリー:
最終希釈濃度とプロトコルは、ご自身で決定してください。
アデノウイルスのレベルを検出する抗アデノウイルス抗体、クローン20/11は、ELISA、FC、IF、IH、IH(P)への使用が公表およびバリデーションされています。
研究カテゴリー
感染症
研究サブカテゴリー
感染症-ウイルス
物理的形状
0.1%アジ化ナトリウムを保存剤として含有する20 mMリン酸ナトリウム、250 mM塩化ナトリウム、pH 7.6に含まれるプロテインA精製マウス免疫グロブリン。
フォーマット:精製
プロテインA精製品
保管および安定性
使いやすいアリコートを+2~8°Cで最大12カ月間保存できます。希釈済みのフォーマットでは保存しないでください。
輸送中に、密封された製品バイアル内に少量の製品が付着することがあります。200 μL以下の容量の製品については、容器のキャップに付いた液体を除去するために、バイアルの硬い表面を軽くたたくか、またはバイアルを卓上遠心分離機に短時間かけることが推奨されます。
アナリシスノート
コントロール
アデノウイルスコントロールスライド、カタログ番号5009-5
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB8052:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Efficient internalization into low-passage glioma cell lines using adenoviruses other than type 5: an approach for improvement of gene delivery to brain tumours.
Skog, J; Edlund, K; Widegren, B; Salford, LG; Wadell, G; Mei, YF
The Journal of General Virology null
Adenovirus type 7 induces interleukin-8 in a lung slice model and requires activation of Erk.
Booth, JL; Coggeshall, KM; Gordon, BE; Metcalf, JP
Journal of virology null
Adenovirus types 11p and 35 attach to and infect primary lymphocytes and monocytes, but hexon expression in T-cells requires prior activation.
Anna Segerman, Kristina Lindman, Ya-Fang Mei, Annika Allard, Goran Wadell
Virology null
Simultaneous occurrence of lymphoepithelial cysts, cytomegalovirus and mycobacterial infections in the intraparotid lymph nodes of a patient with AIDS.
P A Vargas, H Villalba, A P Passos, P H Saldiva, T Mauad, H H Caiaffa Filho, A Lucena, O P Almeida
Journal of Oral Pathology & Medicine null
Gabriel Girouard et al.
Emerging infectious diseases, 19(1), 119-122 (2012-12-25)
We describe 3 culture-proven cases of adenovirus serotype 14 infection in New Brunswick, Canada, during the summer of 2011. Strains isolated from severely ill patients were closely related to strains of a genomic variant, adenovirus 14p1, circulating in the United