安全性情報
MAB8905
Sigma-Aldrich
抗麻疹ブレンド抗体、赤血球凝集素、クローンCV1、CV4
ascites fluid, Chemicon®, from mouse
別名:
Rubeola
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
CV1, monoclonal
CV4, monoclonal
application:
IF
IHC
化学種の反応性:
human
テクニック:
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
citations:
18
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
ascites fluid
クローン
CV1, monoclonal
CV4, monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
特異性
間接的免疫蛍光で麻疹赤血球凝集素タンパク質を認識する2つのモノクローナル抗体のブレンド。
免疫原
エピトープ:赤血球凝集素
麻疹のChicago野生株から得られた赤血球凝集素タンパク質
アプリケーション
この抗麻疹ブレンド抗体、赤血球凝集素、クローンCV1、CV4は、麻疹ブレンドの検出において、IF、IH(P)での使用が検証されています。
アセトン固定を用いた1:100~1:1,000での間接的免疫蛍光。
パラフィン包埋切片での免疫組織染色(Grote et al., 2001)。
最終的な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
研究のカテゴリー
感染性疾患
研究のサブカテゴリー
感染性疾患-ウイルス性
物理的形状
防腐剤を含まない腹水液。
保管および安定性
使いやすいアリコートで-20℃で最大12カ月間保存できます。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
MAB8905:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sendai virus particle production: basic requirements and role of the SYWST motif present in HN cytoplasmic tail.
Anne-Sophie Gosselin-Grenet,Genevieve Mottet-Osman,Laurent Roux
Virology null
Dynamic interaction of the measles virus hemagglutinin with its receptor signaling lymphocytic activation molecule (SLAM, CD150).
Navaratnarajah, CK; Vongpunsawad, S; Oezguen, N; Stehle, T; Braun, W; Hashiguchi et al.
The Journal of Biological Chemistry null
Chanakha K Navaratnarajah et al.
Journal of virology, 90(1), 68-75 (2015-10-09)
Paramyxoviruses include several insidious and ubiquitous pathogens of humans and animals, with measles virus (MeV) being a prominent one. The MeV membrane fusion apparatus consists of a receptor binding protein (hemagglutinin [H]) tetramer and a fusion (F) protein trimer. Four
The measles virus fusion protein transmembrane region modulates availability of an active glycoprotein complex and fusion efficiency.
Muhlebach, MD; Leonard, VH; Cattaneo, R
Journal of virology null
The measles virus hemagglutinin stalk: structures and functions of the central fusion activation and membrane-proximal segments.
Navaratnarajah, CK; Kumar, S; Generous, A; Apte-Sengupta, S; Mateo, M; Cattaneo, R
Journal of virology null