MABC292
Anti-TAOK1 Antibody (long isoform), clone TAO1_1.2_VMD
clone 1.2, 1 mg/mL, from mouse
別名:
Serine/threonine-protein kinase TAO1, Kinase from chicken homolog B, hKFC-B, MARK Kinase, MARKK, Prostate-derived sterile 20-like kinase 2, PSK-2, PSK2, Prostate-derived STE20-like kinase 2, Thousand and one amino acid protein kinase 1, TAOK1, hTAOK1
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1.2, monoclonal
化学種の反応性
human
濃度
1 mg/mL
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TAOK1(57551)
詳細
免疫原
アプリケーション
アポトーシス及び癌
アポトーシス-追加
品質
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected TAOK1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABC292:
試験成績書(COA)