Merck
MABC615
Sigma-Aldrich
抗TNFα受容体抗体、クローン13F9.1
clone 13F9.1, from mouse
別名:
Tumor necrosis factor receptor superfamily member 1A, Tumor necrosis factor receptor 1, TNF-R1, Tumor necrosis factor receptor type I, TNF-RI, TNFR-I, p55, p60, CD120a, Tumor necrosis factor receptor superfamily member 1A, membrane form, Tumor necrosis f
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
13F9.1, monoclonal
化学種の反応性
mouse, human
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TNF(7124)
詳細
腫瘍壊死因子受容体スーパファミリーメンバー1A(UniProt P19438、別名CD120a、p55、p60、TNF-R1、TNF-RI、TNFR-I、腫瘍壊死因子-アルファ受容体、腫瘍壊死因子受容体1型)は、ヒトTNFRSF1A (別名FPF、MS5、TNFAR、TNFAR55、TNFAR60、TNFR1)遺伝子(Gene ID 7132)によってコードされています。TNFSF2/TNF-アルファおよびホモ三量体TNFSF1/リンホトキシン-アルファの受容体として機能します。活性化されると、TNFアルファ受容体は、アポトーシス、抗ウイルス、およびその他の細胞シグナル伝達イベントを媒介します。TNF-アルファがTNF受容体の細胞外ドメインに結合すると、ホモ三量体化が生じます。タンパク質分解による切断によって、腫瘍壊死因子結合タンパク質1(TBP1)が放出されます。TNF受容体の欠損は、腫瘍壊死因子受容体関連周期性症候群(TRAPS)を引き起こします。TRAPSは、反復性発熱、腹痛、限局性の圧痛、皮膚病変、および筋痛を特徴とする遺伝性周期性発熱症候群です。
特異性
スプライスアイソフォーム1/FL-TNFR1、2、 4/デルタ6-TNFR1、5と反応し、アイソフォーム3とは反応しないと予測されています。
免疫原
ヒトTNFα受容体の細胞外ドメインに相当するGSTタグ付きリコンビナントタンパク質。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:1.0 µg/mLで使用、10 µgのHepG2およびRAW264細胞ライセート中のTNFα受容体を検出できます。α
免疫組織染色:希釈倍率1:1,000で使用、ヒト結腸組織およびヒト結腸癌組織のTNFα受容体を検出できます。
抗TNFアルファ受容体抗体、クローン13F9.1は、TNF受容体を特異的に検出するマウスモノクローナル抗体であり、ウェスタンブロッティングおよび免疫組織染色でテストされています。
品質
Jurkat細胞ライセートのウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:1.0 µg/mLで使用、10 µgのJurkat細胞ライセート中のTNFαを検出できます。
ターゲットの説明
約50/43 kDa、実測。50.5 kDa(アイソフォーム1/FL-TNFR1、算出)、38.7 kDa(アイソフォーム2、算出)、25.6 kDa(アイソフォーム4/デルタ6-TNFR1、算出)、24.2 kDa(アイソフォーム5、算出)。
物理的形状
フォーマット:精製
その他情報
濃度:ロット固有のデータシートを参照してください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABC615:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Qian Bai et al.
Molecular neurobiology, 56(1), 278-291 (2018-04-27)
Previous studies have shown that tumor necrosis factor alpha (TNFα) is significantly increased in complete Freund's adjuvant (CFA)-treated temporomandibular joint (TMJ) tissues. However, it is unclear whether TNFα in the trigeminal nociceptive system contributes to the development of TMJ pain.