MABE126
Anti-SR protein family Antibody, clone 16H3
clone 16H3, from mouse
別名:
splicing factor, arginine/serine-rich 6, arginine/serine-rich splicing factor 6, splicing factor, arginine/serine-rich, 55 kDa, Pre-mRNA-splicing factor SRP55, pre-mRNA splicing factor SRP55
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
16H3, monoclonal
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SRSF6(6431)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
RNA代謝及び結合タンパク質
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in IC. (Neugebauer, KM, et al. (1995).
品質
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected SR proteins in 10 µg of HeLa nuclear extract.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
HeLa nuclear extract
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABE126:
試験成績書(COA)