MABE150
Anti-KDM5B Antibody, clone 15G8.1
clone 15G8.1, from mouse
別名:
Lysine-specific demethylase 5B, KDM5B, Cancer/testis antigen 31, CT31, Histone demethylase JARID1B, Jumonji/ARID domain-containing protein 1B, PLU-1, Retinoblastoma-binding protein 2 homolog 1, RBP2-H1
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
15G8.1, monoclonal
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KDM5B(10765)
詳細
免疫原
アプリケーション
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected KDM5B in human kidney and mouse cerebral cortex tissue.
品質
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected KDM5B in 10 µg of HeLa cell lysate.
ターゲットの説明
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABE150:
試験成績書(COA)