Merck
U5633
Sigma-Aldrich
Ubiquitin Activating Enzyme (E1) human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.56
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
アッセイ
≥95% (SDS-GE)
フォーム
solution
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
cell analysis
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... UBA1(7317)
詳細
ユビキチン活性化酵素(E1)は、ユビキチン-タンパク質のイソペプチド結合形成の第一段階に関与しています。E1は、ATP依存的に高エネルギ-チオエステル結合を形成することにより、ユビキチンのC末端カルボキシル基活性化を触媒します。
物理的形状
50 mM HEPES溶液(pH 8.0)。
その他情報
Boston Biochem社においてSigma向けに製造されています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
U5633-BULK:
U5633-25UG:
U5633-25UG-PW:
U5633-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chunmei Yang et al.
International journal of biological sciences, 16(6), 1059-1070 (2020-03-07)
Cullin 4A and 4B (CUL4A and 4B) function as oncogenes in colorectal cancer (CRC) cells. Both of them conservatively associate with DNA damage-binding protein 1 (DDB1) and DDB1-CUL4-associated factor 4 (DCAF4) to form Cullin-RING E3 ligases known as CRL4DCAF4, which