Merck
U5507
Sigma-Aldrich
ユビキチン ヒト
recombinant, expressed in E. coli (N-terminal histidine tagged)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106500
NACRES:
NA.32
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli (N-terminal histidine tagged)
アッセイ
≥95% (GE)
形状
lyophilized powder
分子量
10.7 kDa
テクニック
ligand binding assay: suitable
溶解性
Tris-HCl, pH 7.5: 1.0—1.10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
適合性
suitable for molecular biology
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
球状タンパク質であるユビキチンは、76個のアミノ酸で構成されており、その表面にリジン残基があります。分子量は8565 Daです。
Research Area: CANCER
Ubiquitin is a highly conserved protein composed of 76 amino acids, and it is expressed universally in all eukaryotes, ranging from yeast to humans.
アプリケーション
ヒトのユビキチンは以下の用途に使用されています。
  • In vitroでのユビキチン化アッセイにおける基質として
  • ADP-リボシル化およびユビキチン化アッセイにおける基質として
  • がんの予後に及ぼす可能性のある臨床的影響を研究することを目的として実験グループ化を行うため、新鮮な血液に64 ngの内因性ユビキチンを補給すること
ヒト由来ユビキチンは米E3-ユビキチンリガーゼの分離と特性評価、および低温ストレスへの応答としての調節におけるOsHOS1遺伝子の役割を研究する試験化合物として使用することができます。
生物化学的/生理学的作用
ユビキチンは、正常な真核細胞機能において重要な役割を果たします。免疫系の発生および機能に関与しています。また、このイムノフィリンは免疫恒常性にも関与することが知られています。ユビキチンペプチドフラグメント(U50-59)は、細胞性免疫および液性免疫を遮断できます。
ユビキチンは真核生物の組織に存在する小型の調節蛋白です。外因性ユビキチンは多くの細胞株のアポトーシスに刺激を与えます。 ヒト乳頭種ウィルス-16のE7蛋白は網膜芽細胞腫蛋白に刺激を与えてユビキチン・プロテアソーム経路を介した分解を促進します。
Ubiquitin-mediated proteolysis plays an important role in several basic cellular processes including regulation of cell cycle and division, differentiation and development, modulation of cell-surface receptors, the secretory pathway (protein transport), morphogenesis of neuronal networks, transcriptional regulation and signal transduction, transcriptional silencing, DNA repair, long-term memory, and circadian rhythms.
調製ノート
ヒト由来ユビキチンは1.00 - 1.10 mg/mlの範囲で0.02 M Tris-HClに溶解して透明またはやや霞んだ無色の溶液を生成します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
U5507-VAR:
U5507-1MG:
U5507-BULK:
U5507-1MG-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ubiquitin modification by the E3 ligase/ADP-ribosyltransferase Dtx3L/Parp9
Yang CS, et al.
Molecular Cell, 66(4), 503-516 (2017)
Regulation of NF-kappaB by ubiquitination
Chen J and Chen ZJ
Current Opinion in Immunology, 4-12 (2013)
Tiago Lourenço et al.
Plant molecular biology, 83(4-5), 351-363 (2013-06-20)
Plants can cope with adverse environmental conditions through the activation of stress response signalling pathways, in which the proteasome seems to play an important role. However, the mechanisms underlying the proteasome-mediated stress response in rice are still not fully understood.
New crystal form of human ubiquitin in the presence of magnesium
Camara-Artigas A, et al.
Acta Crystallographica. Section F, Structural Biology Communications, 72(1), 29-35 (2016)
Extracellular Ubiquitin is the Causal Link between Stored Blood Transfusion Therapy and Tumor Progression in a Melanoma Mouse Model
Zhang J, et al.
Journal of Cancer, 10(12), 2822-2835 (2019)