Merck
T8690
Sigma-Aldrich
チオレドキシン ヒト
≥90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli (N-terminal histidine tagged), essentially salt-free, lyophilized powder, ≥5 U/mg
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli (N-terminal histidine tagged)
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
形状
essentially salt-free, lyophilized powder
比活性
≥5 U/mg
分子量
14 kDa
テクニック
activity assay: suitable
溶解性
water: soluble 0.50—0.60 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faint yellow or tan
適合性
suitable for molecular biology
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
cell analysis
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... TXN(7295)
詳細
Jurkat細胞cDNAからクローン化。ADF/Trx(GenBank® Accession Number X77584)およびヒト胎盤由来チオレドキシン(GenBank® Accession Number AF085844)と同一です。
チオレドキシン(TXN)は、12 kDaのユビキタスなタンパク質です。この遺伝子はヒト染色体の9q31.3に位置します。TXNは主に細胞質内に局在しています。
アプリケーション
ヒトチオレドキシンは、in vitroチオレドキシンアッセイに使用可能です。また、本製品はチオレドキシン還元酵素(TRXR)活性の測定にも使用可能です。
ヒトチオレドキシンは以下の用途で使用されています:
  • 分裂促進因子活性化タンパク質キナーゼキナーゼ4 (MKK4)in vitroキナーゼアッセイ
  • ヒト細胞での転写制御、RNAプロセシングおよび核膜孔の機能における役割の研究
  • 心臓特異的トランスジェニック(Tg)-Trx1マウスの心臓由来Trx1還元標的タンパク質のプロテオミクス解析
生物化学的/生理学的作用
チオレドキシン(TXN)はジスルフィド還元活性を有します。本化合物は炎症を減少させるサイトカインとして作用します。TXNは、様々な酸化ストレス下で産生される活性酸素中間体(ROI)のスカベンジャーとして機能します。チオレドキシンは、酸化ストレスを減少させる細胞増殖を誘導します。TXNは、肺がん、膵臓がん、肝細胞がんなど様々ながんの予後予測バイオマーカーです。本化合物は、タンパク質還元、組織の発達および酸化還元の制御に関与します。
ヒトチオレドキシンは、遺伝子組換えN末端ヒスチジンタグ付きタンパク質です。本製品は、リンパ球、線維芽細胞および多数のヒト固形腫瘍細胞株の増殖を誘導します。また、本製品は正常および白血病B細胞の増殖を刺激し、AP-1の転写活性を修飾し、アポトーシスシグナル伝達制御キナーゼ1(ASK1)を阻害します。
タンパク質のジスルフィド結合の還元を仲介します。
単位の定義
1ユニットは、インスリン還元試験において、25°Cで1分間にΔA650の値が1.0となる量です。
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T8690-.5MG-PW:
T8690-.5MG:
T8690-VAR:
T8690-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Cexiong Fu et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 8(7), 1674-1687 (2009-05-07)
Thioredoxin 1 (Trx1) is a key redox modulator that is functionally conserved across a wide range of species, including plants, bacteria, and mammals. Using a conserved CXXC motif, Trx1 catalyzes the reduction of cysteine disulfides and S-nitrosothiols. In contrast to
TXN (thioredoxin)
Chen Z, et al.
Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology (2010)
Thioredoxin activates MKK4-NFkappaB pathway in a redox dependent manner to control manganese superoxide dismutase gene expression in endothelial cells
Kundumani-Sridharan V, et al.
The Journal of Biological Chemistry, jbc-M115 (2015)
Walter H Watson et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 78(1), 3-14 (2003-12-24)
Thioredoxins (Trx) are members of an evolutionarily conserved family of redox-active proteins containing a conserved active site dithiol motif. Trx supports diverse reduction reactions, including several of direct toxicologic interest, but relatively little information is available concerning the roles of
Christopher J Boehler et al.
PloS one, 8(8), e71525-e71525 (2013-08-13)
Thioredoxin reductase-1 (TRXR-1) is the sole selenoprotein in C. elegans, and selenite is a substrate for thioredoxin reductase, so TRXR-1 may play a role in metabolism of selenium (Se) to toxic forms. To study the role of TRXR in Se