由来生物
rat
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
9A10D2, monoclonal
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... COCH(1690)
詳細
コクリン/COCHタンパク質は、哺乳類の蝸牛と前庭の発達、およびその他の機能にとっても重要です。コクリン/COCHは細胞外マトリックスタンパク質で、細胞の形、位置取り、運動に関与しています。最近の研究では、細菌や病原体に対する自然免疫反応でも重要であることがわかってきました。細菌感染すると、脾臓のB細胞濾胞の導管からコクリン/COCHの断片が放出され、これが末梢の防御サイトカインを誘発します。 コクリン/COCHはさまざまな組織の上皮、特に脾臓やリンパ節の濾胞細胞や導管のネットワークで発現しています。またコクリン/COCHはた、胚性幹細胞(ESC)においてBMP4媒介性の標的でもあり、そこで自己再生を促進します。このタンパク質はまた、ESCの神経分化を抑制するようでもあり、コクリン/COCHタンパク質がES細胞の運命決定において重要であることが示唆されています。コクリン/COCH遺伝子の変異は、難聴と前庭障害をもたらす内耳の神経変性を特徴とする疾患、ヒトDFNA9症候群の原因となっています。
免疫原
ヒトコクリン/COCHに相当するリコンビナントタンパク質
アプリケーション
この抗コクリン/COCH抗体クローン9A10D2は、コクリン/COCH検出において、ウェスタンブロッティングおよび免疫組織染色での使用が検証されています。
ウェスタンブロッティング:1.0 µg/mLで使用、10 µgのヒトリンパ節組織ライセート中のコクリン/CHCHを検出できます。
ウェスタンブロッティング:野生型およびCOCHノックアウトマウス由来の脾臓およびリンパ節中で、コクリン/COCHを検出できました。(Py, B.F., et al. (2013)。Immunity.38:1063-1072)。
ウェスタンブロッティング:p18とp8に切断産物中タンパク質で、コクリン/COCHを検出しました。(Py, B.F., et al. (2013)。Immunity.38:1063-1072)。
免疫組織染色:希釈倍率1:50で使用、マウス脾臓組織中のコクリン/COCHを検出できます。
免疫組織染色:野生型およびCochノックアウトマウス由来の脾臓およびリンパ節中で、コクリン/COCHを検出できました。(Py, B.F., et al. (2013)。Immunity.38:1063-1072)。
ウェスタンブロッティング:野生型およびCOCHノックアウトマウス由来の脾臓およびリンパ節中で、コクリン/COCHを検出できました。(Py, B.F., et al. (2013)。Immunity.38:1063-1072)。
ウェスタンブロッティング:p18とp8に切断産物中タンパク質で、コクリン/COCHを検出しました。(Py, B.F., et al. (2013)。Immunity.38:1063-1072)。
免疫組織染色:希釈倍率1:50で使用、マウス脾臓組織中のコクリン/COCHを検出できます。
免疫組織染色:野生型およびCochノックアウトマウス由来の脾臓およびリンパ節中で、コクリン/COCHを検出できました。(Py, B.F., et al. (2013)。Immunity.38:1063-1072)。
研究カテゴリー
炎症および免疫
炎症および免疫
研究サブカテゴリー
免疫グロブリン・免疫&
免疫グロブリン・免疫&
品質
ヒト脾臓組織ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:1.0 µg/mLで使用、10 µgのマウス脾臓組織ライセート中のコクリン/COCHを検出できます。
ウェスタンブロッティング:1.0 µg/mLで使用、10 µgのマウス脾臓組織ライセート中のコクリン/COCHを検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約59 kDaこのタンパク質は切断され、p18とp8の産物が得られます。一部のライセートに特性評価されていないバンドが認められる場合があります。
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG2aκ抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABF267:
試験成績書(COA)
International journal of molecular sciences, 22(21) (2021-11-14)
Several studies have shown that type IV fibrocytes, located in the spiral ligament, degenerate first after noise exposure. Interestingly, this is the region where Coch expression is most abundant. As it is suggested that cochlin plays a role in our
PloS one, 12(1), e0170011-e0170011 (2017-01-19)
By analyzing the different phenotypes of two Chinese DFNA9 families with the same mutation located in the intervening region between the LCCL and vWFA domains of cochlin and testing the functional changes in the mutant cochlin, we investigated the different
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 43(50), 8801-8811 (2023-10-21)
Several lines of evidence have suggested that steeply sloping audiometric losses are caused by hair cell degeneration, while flat audiometric losses are caused by strial atrophy, but this concept has never been rigorously tested in human specimens. Here, we systematically
Rational design of a genomically humanized mouse model for dominantly inherited hearing loss, DFNA9.
Hearing research, 442, 108947-108947 (2024-01-14)
DFNA9 is a dominantly inherited form of adult-onset progressive hearing impairment caused by mutations in the COCH gene. COCH encodes cochlin, a crucial extracellular matrix protein. We established a genomically humanized mouse model for the Dutch/Belgian c.151C>T founder mutation in
Nature, 560(7718), 319-324 (2018-08-03)
The airways of the lung are the primary sites of disease in asthma and cystic fibrosis. Here we study the cellular composition and hierarchy of the mouse tracheal epithelium by single-cell RNA-sequencing (scRNA-seq) and in vivo lineage tracing. We identify