クローン
12F7, monoclonal
分子量
calculated mol wt 85.44 kDa
observed mol wt ~95 kDa
精製方法
using protein G
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
zebrafish, bovine, Xenopus, chicken, rat, mouse
包装
antibody small pack of 100 μg
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
エピトープ配列
N-terminal half
タンパク質IDアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
chicken ... B-Cat(395964)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
Evaluated by Western Blotting in A431 cell lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:125 dilution of this antibody detected β-Catenin in A431 cell lysates.
Tested Applications
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected β-Catenin in Immunohistochemistry applications (Qu, Y., et al. (2016). Proc. Natl. Acad. Sci. USA.113(33); 9339-44).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected β-Catenin in Western Blotting applications (Johnson, K.R., et al. (1993). Exp. Cell Res. 207(2); 252-60).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABF3161-100UG:
MABF3161-25UG:
試験成績書(COA)