安全性情報
MABN389
Sigma-Aldrich
抗a-シヌクレイン凝集体抗体、クローン5G4
clone 5G4, from mouse, purified by affinity chromatography
別名:
Aggregated a-synuclein, Alpha-synuclein, Non-A beta component of AD amyloid, Non-A4 component of amyloid precursor, NACP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
5G4, monoclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SNCA(6622)
詳細
α-シヌクレイン(ADアミロイドの非Aβコンポーネントまたはアミロイドの非A4コンポーネント、またはNACPとしても知られ、遺伝子SNCA/NACP/PARK1によりコードされている)は、元々はアルツハイマーの脳組織から分離したアミロイドが豊富な画分において、非Aβコンポーネントタンパク質(NACP)として特定されたタンパク質です。α-シヌクレインは、神経組織および非神経組織でも発現します。ニューロンにおいては、α-シヌクレインは、特定の脳領域の核、シナプス前末端、およびミトコンドリアに局在します。α-シヌクレインは、シナプトブレビン-2タンパク質や膜リン脂質を含むさまざまなタンパク質と化合物を結合させる分子シャペロンであり、ニューロン内の小胞輸送と膜輸送に関与します。天然の非変異型α-シヌクレインは、自己タンパク質分解活性を示し、安定したαらせん四量体を自然に形成します。ただし、変異型α-シヌクレインは、ニューロンの内部で凝集してレビー小体などの不溶性の病的な複合体を形成する可能性があります。レビー小体にはユビキチンも含まれるため、レビー小体はα-シヌクレインに関してプロテアソーム機能が妨げられている証拠を示すものと考えれますが、研究はまだ継続中です。
Pepscanエピトープマッピング実験によれば、5G4のエピトープは水溶液中の全長a-シヌクレインの中に隠れて見えることが示されています。この結果は、分子の特定の構造によるものである可能性があります。そのため、bシートの構築などの構造変化が生じると、生物学的サンプルにおいて5G4の結合構造へのアクセスが可能になります。
この抗体は、カタログ番号:MABN633、抗a-シヌクレイン、クローン10D2と組み合わせたサンドイッチELISAとして使用できます。
免疫原
ヒトa-シヌクレイン凝集体に相当するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
この抗a-シヌクレイン凝集体抗体、クローン5G4は、a-シヌクレイン凝集体の検出において、ウェスタンブロッティング、IHC、ELISAでの使用が検証されています。
ウェスタンブロッティング:2 µg/mLで使用、ヒト脳組織ライセート中のa-シヌクレイン凝集体を検出できます。
ELISA:この抗体は、独立した研究所において、サンドイッチ ELISA中のa-シヌクレイン凝集体を、カタログ番号:MABN633、抗a-シヌクレイン、クローン5G4により検出しました(Kovacs, G. G., et al. (2012). Acta Neuropathol.123(1):37-50.)。
研究のカテゴリ
神経科学
研究のサブカテゴリ
神経変性疾患
品質
パーキンソン病患者由来の脳組織の免疫組織染色により評価されています。
免疫組織染色:この抗体は、パーキンソン病患者由来の脳組織でa-シヌクレイン凝集体を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約15 kDa。一部の細胞ライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
アフィニティー精製
精製マウスモノクローナルIgG1κ抗体、PBS緩衝液に溶解(保存剤無添加)。
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取扱い推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MABN389:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tomasz Brudek et al.
Journal of neurochemistry, 136(1), 172-185 (2015-10-16)
Together with Parkinson's disease (PD) and dementia with Lewy bodies, multiple system atrophy (MSA) is a member of a diverse group of neurodegenerative disorders termed α-synucleinopathies. Previously, it has been shown that α-synuclein, parkin, and synphilin-1 display disease-specific transcription patterns
Leping Sun et al.
Brain and behavior, 9(8), e01352-e01352 (2019-07-10)
Chaperone-mediated autophagy (CMA) is an autophagy-lysosome pathway (ALP) that is different from the other two lysosomal pathways, namely, macroautophagy and microautophagy, and can selectively degrade cytosolic proteins in lysosomes without vesicle formation. CMA activity declines in neurodegenerative diseases such as
Dalila G Ordonez et al.
Neuron, 97(1), 108-124 (2017-12-19)
Genetics and neuropathology strongly link α-synuclein aggregation and neurotoxicity to the pathogenesis of Parkinson's disease and related α-synucleinopathies. Here we describe a new Drosophila model of α-synucleinopathy based on widespread expression of wild-type human α-synuclein, which shows robust neurodegeneration, early-onset
Rizwanul Haque et al.
Oncotarget, 11(6), 634-649 (2020-02-29)
Insulin-signalling is an important pathway in multiple cellular functions and organismal ageing across the taxa. A strong association of insulin-signalling with Parkinson's disease (PD) has been proposed but the exact nature of molecular events and genetic associations are yet to
Julia Marschallinger et al.
Neurotherapeutics : the journal of the American Society for Experimental NeuroTherapeutics, 17(3), 1061-1074 (2020-02-20)
Dementia with Lewy bodies (DLB) represents a huge medical need as it accounts for up to 30% of all dementia cases, and there is no cure available. The underyling spectrum of pathology is complex and creates a challenge for targeted