安全性情報
MABN633
Sigma-Aldrich
Anti-a-Synuclein, clone 10D2 Antibody
clone 10D2, from mouse, purified by affinity chromatography
別名:
Alpha-synuclein, Non-A beta component of AD amyloid, Non-A4 component of amyloid precursor, NACP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
10D2, monoclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SNCA(6622)
詳細
α-シヌクレイン(Synuclein)(ADアミロイドの非Aβコンポーネントまたはアミロイドの非A4コンポーネント、またはNACPとしても知られ、遺伝子SNCA/NACP/PARK1によりコードされている)は、元々はアルツハイマー’の脳組織から分離したアミロイドが豊富な画分において、非Aβコンポーネントタンパク質(NACP)として特定されたタンパク質です。α-シヌクレインは、神経組織および非神経組織でも発現します。ニューロンにおいては、α-シヌクレインは、特定の脳ドメインの核、シナプス前末端、およびミトコンドリアに局在します。α-シヌクレインは、シナプトブレビン-2タンパク質や膜リン脂質を含むさまざまなタンパク質と化合物を結合させる分子シャペロンであり、ニューロン内の小胞輸送と膜輸送に関与します。天然の非変異型α-シヌクレインは、自己タンパク質分解活性を示し、安定したαらせん四量体を自然に形成します。ただし、変異型α-シヌクレインは、ニューロンの内部で凝集してレビー小体などの不溶性の病的な複合体を形成する可能性があります。レビー小体にはユビキチンも含まれるため、レビー小体はα-シヌクレインに関してプロテアソーム機能が妨げられている証拠を示すものと考えれますが、研究はまだ継続中です。
この抗体はAnti-Aggregated a-Synuclein、クローン5G4(カタログ番号 MABN389)と共にサンドイッチELISAペアとしての使用が可能です。
免疫原
ヒトシヌクレインに相当するリコンビナントタンパク質。
アプリケーション
Anti-a-Synuclein Antibody、クローン10D2はa-Synucleinに対する抗体であり、ウェスタンブロッティング、IHC & ELISAで使用できます。
免疫組織染色:代表的なロットを使用して、ヒト脳組織中の凝集a-シヌクレインを検出しました。
ELISA:独立ラボ提供のロットを使用して、サンドイッチ ELISA中のa-シヌクレイン凝集体を検出しました(Cat. No. MABN389, Anti-Aggregated a-Synuclein, clone 5G4を使用)(Kovacs, G. G., et al. (2012).Acta Neuropathol.123(1):37-50.)。
品質
ヒト脳組織ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:この抗体を1.5 µg/mLで使用して、ヒト脳組織ライセート10 µg中のa-Synucleinを検出しました。
ターゲットの説明
実測値:約15 kDa
関連事項
先発品:04-1053
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MABN633:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Benedict Tanudjojo et al.
Nature communications, 12(1), 3817-3817 (2021-06-23)
α-Synuclein is critical in the pathogenesis of Parkinson's disease and related disorders, yet it remains unclear how its aggregation causes degeneration of human dopaminergic neurons. In this study, we induced α-synuclein aggregation in human iPSC-derived dopaminergic neurons using fibrils generated