クローン
PS 38, monoclonal
化学種の反応性
rat
テクニック
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
rat ... Oxt(25504)
詳細
ニューロフィシンは、93~95個のアミノ酸が含まれる直鎖状のシステインが豊富なタンパク質です。哺乳類のニューロフィシンにはNPIとNPIIという2種類が存在し、それぞれオキシトシン(OT)とバソプレシン(AVP)の担体として機能しています。ラットでは、各NPとその関連ホルモンは、1つの前駆体タンパク質として、Oxt(別名:Ot)遺伝子によってコードされているOT-NPI(UniProt:P01179)またはAvp遺伝子によってコードされているVAP-NPII(UniProt:P01186)として合成されます。翻訳後切断によってシグナルペプチドが除去され、さらに前駆体は成熟OTとNPI(OT-NPIのそれぞれアミノ酸20~28および32~135)、あるいはAVPとNPII(AVP-NPIIのそれぞれアミノ酸24~32および36~128)にプロセッシングされます。OTは下垂体内に分泌される強力なホルモンおよび神経伝達物質です。OTは、その受容体であるOXTR(別名:OTR)を介して生物活性を発揮します。OTは分娩誘発のために臨床的に使用されており、また社会不安障害の治療に役立つ可能性があります。AVPは主に抗利尿薬として働き、血液中の水、グルコース、塩類の濃度を調節します。AVPは下垂体後葉から分泌されますが、腎臓ではGタンパク質共役受容体AVPR2(V2R)を介して生物活性を発揮します。
特異性
クローンPS 38は、ニューロファイシン1(オキシトシン関連NP)は検出しましたが、オシトシン/オキシトシンやニューロフィシン2(バソプレシン関連NP)は検出しませんでした。
免疫原
エピトープ:ニューロフィシン1
ラットニューロフィシン1に相当するラット(Sprague-Dawley系)中葉酸可溶性抽出物、KLH結合型
アプリケーション
この抗ニューロフィシン1抗体クローンPS38は、ニューロフィシン1の検出において、ウェスタンブロッティング、免疫組織染色、放射免疫測定での使用が検証されています。
免疫組織染色:ラットの視床下部および下垂体のパラフィン包埋組織切片の視床下部視索上(SON)および神経葉(NL)領域で、オキシトシン(OT)合成ニューロンが検出されました(Ben-Barak, Y., et al. (1985).J. Neurosci. 5(1):81-97)。
放射免疫測定(RIA):精製ラットニューロフィシン1に対する結合親和性について、RIAで評価されています(Ben-Barak, Y., et al. (1985).J. Neurosci. 5(1):81-97)。
ウェスタンブロッティング:ラット下垂体後葉抽出物でニューロフィシン1が検出されました(Ben-Barak, Y., et al. (1985).J. Neurosci. 5(1):81-97)。
放射免疫測定(RIA):精製ラットニューロフィシン1に対する結合親和性について、RIAで評価されています(Ben-Barak, Y., et al. (1985).J. Neurosci. 5(1):81-97)。
ウェスタンブロッティング:ラット下垂体後葉抽出物でニューロフィシン1が検出されました(Ben-Barak, Y., et al. (1985).J. Neurosci. 5(1):81-97)。
研究カテゴリー
神経科学
神経科学
研究サブカテゴリー
発生シグナル伝達
発生シグナル伝達
品質
ラット下垂体組織ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgのラット下垂体組織ライセート中のニューロフィシン1を検出できます。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgのラット下垂体組織ライセート中のニューロフィシン1を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約12 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG2bκ抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABN844:
試験成績書(COA)
iScience, 27(6), 109878-109878 (2024-05-27)
Adeno-associated virus (AAV) vectors are potential tools for cell-type-selective gene delivery to the central nervous system. Although cell-type-specific enhancers and promoters have been identified for AAV systems, there is limited information regarding the effects of AAV genomic components on the
Journal of neuroendocrinology, 32(3), e12839-e12839 (2020-03-07)
Significant prior evidence indicates that centrally acting oxytocin robustly modulates stress responsiveness and anxiety-like behaviour, although the neural mechanisms behind these effects are not entirely understood. A plausible neural basis for oxytocin-mediated stress reduction is via inhibition of corticotrophin-releasing hormone
Bioscience reports, 44(1) (2024-01-16)
Combining adeno-associated virus (AAV)-mediated expression of Cre recombinase with genetically modified floxed animals is a powerful approach for assaying the functional role of genes in regulating behavior and metabolism. Extensive research in diverse cell types and tissues using AAV-Cre has
STAR protocols, 4(1), 101968-101968 (2023-01-05)
Here, we present an optimized iDISCO+ protocol combining tissue clearing and light sheet microscopy to map the postnatal development of oxytocin and vasopressin neurons in mouse hypothalamus. We describe tissue preparation, immunostaining, clearing, and imaging. We then detail how to
Neuroendocrinology, 113(3), 343-360 (2022-09-01)
In the regulation of oxytocin (OT) neuronal activity, hydrogen sulfide (H2S), a gaseous neurotransmitter, likely exerts an excitatory role. This role is associated with increased expression of astrocytic cystathionine-β-synthase (CBS), the key enzyme for H2S synthesis. However, it remains unclear