由来生物
sheep
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
rat, human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
特異性
コルチコステロン
交差反応性:RIAにより、11-デヒドロコルチコステロン0.67%、デオキシコルチコステロン1.5%、18-OH-DOC 0.01%、コルチゾン0.01%、コルチゾール0.01%、アルドステロン0.2%
交差反応性:ELISAにより、11-デヒドロコルチコステロン0.35%、プロゲステロン0.004%、18-OH-DOC 0.01%、コルチゾール0.12%、18-OH-B 0.02%、アルドステロン0.06
交差反応性:RIAにより、11-デヒドロコルチコステロン0.67%、デオキシコルチコステロン1.5%、18-OH-DOC 0.01%、コルチゾン0.01%、コルチゾール0.01%、アルドステロン0.2%
交差反応性:ELISAにより、11-デヒドロコルチコステロン0.35%、プロゲステロン0.004%、18-OH-DOC 0.01%、コルチゾール0.12%、18-OH-B 0.02%、アルドステロン0.06
免疫原
コルチコステロン-3-cmo-ウレアーゼ
アプリケーション
ELISA:希釈倍率1:200,000で使用(感度 5 pg/ウェル、id-50は50 pg/ウェル)
RIA: 希釈倍率1:60,000で使用(感度10 pg/チューブ、50%置換60 pg/チューブ:10~50%飽和硫酸アンモニウムを用いて遊離型と結合型を分離)
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
RIA: 希釈倍率1:60,000で使用(感度10 pg/チューブ、50%置換60 pg/チューブ:10~50%飽和硫酸アンモニウムを用いて遊離型と結合型を分離)
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
抗コルチコステロン抗体は、コルチコステロンに対する抗体で、ELISAやRIAに使用できます。
研究カテゴリー
代謝
代謝
研究サブカテゴリー
代謝ホルモンおよび受容体
代謝ホルモンおよび受容体
物理的形状
ヒツジ血清 0.1%アジ化ナトリウム含有液
保管および安定性
未希釈アリコートで、2~8°Cで最長6か月冷蔵保存できます。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
AB1297:
試験成績書(COA)
PloS one, 11(1), e0146497-e0146497 (2016-01-08)
Corticosteroid-binding globulin (CBG) is the specific plasma transport glycoprotein for glucocorticoids. Circulating CBG is mainly synthesized in liver but, its synthesis has been located also in other organs as placenta, kidney and adipose tissue with unknown role. Using an experimental
Poultry science, 100(8), 101243-101243 (2021-06-28)
Already during early life, chickens need to cope with chronic stressors that can impair their health and welfare, with stocking density being one of the most influential factors. Nevertheless, there is a gap in research on the influence of stocking
Sex Differences in Serotonin 5-HT 1A Receptor Responses to Repeated Restraint Stress in Adult Male and Female Rats.
The International Journal of Neuropsychopharmacology, 25, 863-876 (2022)
Endocrinology, 157(8), 3253-3265 (2016-06-21)
Hypothalamic-pituitary-thyroid (HPT) axis activity is important for energy homeostasis, and is modified by stress. Maternal separation (MS) alters the stress response and predisposes to metabolic disturbances in the adult. We therefore studied the effect of MS on adult HPT axis
Poultry science, 100(11), 101408-101408 (2021-09-17)
During life, the number and function of immune cells change with potential consequences for immunocompetence of an organism. In laying hens, studies have primarily focused on early development of immune competence and only few have investigated systemic and lymphatic distribution