安全性情報
MAB1243
Sigma-Aldrich
Anti-Cortisol Antibody, 3-CMO, clone F4P1A3
clone F4P1A3, Chemicon®, from mouse
別名:
Anti-Cortisol antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
クローン:
F4P1A3, monoclonal
application:
ELISA
化学種の反応性:
human
テクニック:
ELISA: suitable
citations:
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
F4P1A3, monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2b
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
特異性
コルチゾール 1 x 109 l/mol
交差反応性:
コルチゾン 100%
プレドニゾロン 45%
11-デオキシコルチゾール 55%
免疫原
エピトープ:3-CMO
コルチゾール-3-CMO-BSA
アプリケーション
イムノアッセイ
バッファー(pH 7.5~8.0)で希釈して、目的の量にしてください。
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
抗コルチゾール-3-CMO抗体クローンF4P1A3は、コルチゾールにいたいする抗体で、ELISAで使用できます。
研究カテゴリー
代謝
研究サブカテゴリー
代謝ホルモンおよび受容体
関連事項
先発品:CBL72
物理的形状
フォーマット:精製
精製免疫グロブリン PBS(pH 7.4)溶液、50%グリセロールおよび0.1%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
未希釈アリコートで、-20°Cで受領日から最長12か月保存できます。凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
MAB1243:
試験成績書(COA)