Merck
MABS1250
Sigma-Aldrich
抗ミネラルコルチコイド受容体抗体 クローン2D6
clone 2D6, from mouse
別名:
MR, Nuclear receptor subfamily 3 group C member 2, Mineralocorticoid Receptor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
クローン:
2D6, monoclonal
application:
ICC
IHC
WB
化学種の反応性:
rat
テクニック:
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2D6, monoclonal
化学種の反応性
rat
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
ミネラルコルチコイド受容体(UniProt:P22199;別名:MR、核内受容体サブファミリー3グループCメンバー2)は、Nr3c2(別名:MCR、Mlr)遺伝子(ラットではGene ID:25672)にコードされています。ミネラルコルチコイド受容体(MR)は、腎上皮、平滑筋、内皮、心筋細胞、海馬ニューロンなどの多数の組織で発現しており、さまざまな機能を仲介しています。MRは、11β-ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ2型(11βHSD2)を発現していない細胞において、アルドステロン、およびコルチゾールによっても活性化されます。MRは通常、アルドステロンによって活性化されますが、アルドステロンは血管内脱水および高カリウム血症に応答して副腎球状帯により産生されます。一貫して、MRの機能獲得型変異は重度の高血圧を引き起こし、しばしば低カリウム血症を伴いますが、機能喪失型変異は新生児低血圧を引き起こします。MRリガンド結合ドメインにおけるSer843のリン酸化は、MRリガンドの結合と活性化を阻害することが報告されています。MR pS843は、腎臓の遠位ネフロンの介在細胞にのみ認められます。血管内脱水、アンジオテンシンIIとWNK4のシグナル伝達はMR pS843濃度を低下させますが、高カリウム血症はMR pS843濃度を増加させます。
特異性
エピトープは、選択的スプライシングを受けた3つのアイソフォームすべてに存在します。
免疫原
エピトープ:N末端付近
ラットミネラルコルチコイド受容体のN末端に対応する結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
この抗ミネラルコルチコイド受容体抗体 クローン2D6を用いて、ミネラルコルチコイド受容体を検出できます。この抗体は、ウエスタンブロッティング、免疫組織染色、免疫細胞染色における使用について検証済みです。
免疫組織染色:この抗体は、海馬、歯状回、脈絡叢、心臓、ラット腎臓にミネラルコルチコイド受容体を検出しました(Gomez-Sanchez, C.E., et al. (2006).Endocrinology.147(3):1343-1348)。
免疫細胞染色:この抗体は、マウス腎臓中のミネラルコルチコイド受容体を検出しました(Shibata, S., et al. (2013).Cell Metabolism.18):660-671)。
ウェスタンブロッティング:この抗体は、ラット海馬細胞質基質標本において内因性ミネラルコルチコイド受容体(MR)を検出し、CHO細胞において外因性に発現したEGFP-ラットMR融合タンパク質を検出しました(Gomez-Sanchez, C.E., et al. (2006).Endocrinology.147(3):1343-1348)。
ウェスタンブロッティング:この抗体は、マウス腎臓細胞質基質画分における内因性ミネラルコルチコイド受容体(MR)を検出し、COS-7細胞における外因性に発現したヒトMRを検出しました(Shibata, S., et al. (2013) Cell Metab.18(5):660-671)。
研究のカテゴリ
シグナル伝達
研究のサブカテゴリ
シグナル伝達神経科学
品質
ラット脳細胞質基質ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:500で使用、ラット脳細胞質基質ライセート10 µg中のミネラルコルチコイド受容体を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約107 kDa
物理的形状
フォーマット:精製品
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG2aκ抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8℃で受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットのデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABS1250:
試験成績書(COA)