安全性情報
MABS453
Sigma-Aldrich
抗アキシン2抗体、クローンcond4-1D5
clone cond4-1D5, from rat
別名:
Axin-2, Axin-like protein, Axil, Conductin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
cond4-1D5, monoclonal
application:
ICC
WB
化学種の反応性:
human
テクニック:
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
1
由来生物
rat
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
cond4-1D5, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... AXIN2(8313)
詳細
アキシン2(軸索阻害タンパク質2)は、Wntシグナル伝達経路の阻害因子であり、リン酸化を介してβ-カテニンとAPCを下方制御します。アキシン2の異常は、ミスマッチ修復の欠陥と関連しており、大腸癌(CRC)や乏歯症-結腸直腸がん症候群(ODCRCS)に関与していることが判明しています。アキシン2はの脳およびリンパ芽球組織で検出されます。
特異性
このモノクローナル抗体は、内因性アキシン2と過剰発現したアキシン2の両方を認識し、アキシン1とは交差反応しません。
免疫原
ヒトアキシン2に相当する直鎖ペプチド
アプリケーション
この抗アキシン2クローンcond4-1D5抗体は、アキシン2の検出において、ウェスタンブロッティングおよび免疫細胞染色での使用が検証されています。
免疫細胞染色:20 μg/mLで使用、HeLa、HEK293、NIH-3T3細胞でアキシン2を検出できます。
ウェスタンブロッティング: SW480細胞株でアキシン2を検出できます。
研究カテゴリー
アポトーシスおよびがん
研究サブカテゴリー
一般的な翻訳後修飾
品質
HCT116細胞ライセートのウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:1 μg/mLで使用、10 µgのHCT116細胞ライセート中のアキシン2を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約95 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG2aκ抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABS453:
試験成績書(COA)