MABS466
Anti-Trpv4 Antibody, clone 1B2.6
clone 1B2.6, from mouse
別名:
Trpv4, Transient receptor potential cation channel subfamily V member 4, TrpV4, Osm-9-like TRP channel 4, OTRPC4, Transient receptor potential protein 12, TRP12, Vanilloid receptor-like channel 2, Vanilloid receptor-like protein 2, VRL-2, Vanilloid recep
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1B2.6, monoclonal
化学種の反応性
mouse, human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TRPV4(59341)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
神経シグナリング
品質
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Trpv4 in 10 µg of SK-MEL-28 cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABS466:
試験成績書(COA)