安全性情報
MABS62
Sigma-Aldrich
抗GREB1抗体、クローンGREB1Ab
clone GREB1Ab, from mouse
別名:
growth regulation by estrogen in breast cancer 1, Gene regulated in breast cancer 1 protein, protein GREB1, gene regulated by estrogen in breast cancer protein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
GREB1Ab, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GREB1(9687)
詳細
乳がんタンパク質1で制御される遺伝子としても知られるGREB1は、乳がん細胞の増殖に関与し、エストロゲンにより制御されていることが分かっています。GREB1は、内分泌療法に対する反応の臨床マーカーや治療標的になる可能性を秘めています。また、GREB1は前立腺がんの制御因子である可能性もあります。
免疫原
ヒトGREB1に相当するリコンビナントタンパク質。
アプリケーション
この抗GREB1抗体、クローンGREB1Abは、GREB1の検出において、WB、IH、ICでの使用が検証されています。
免疫組織染色: 希釈倍率1:600で使用、ラット皮質組織中のPSD95を検出できます。
免疫細胞染色: 独立したラボが前回のロットをIPで使用しました。(Hnatyszyn, H., et al. 2009)。Breast Cancer Res Treat
DOI 10.1007/s10549-009-0584-x.)
研究のカテゴリ
シグナル伝達
アポトーシス& がん
研究サブカテゴリー
ホルモン・受容体
品質
MCF-7細胞ライセートでウェスタンブロッティングにより評価。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgのMCF-7細胞ライセートにおいてGREB1を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約216 kDa。 一部のライセートに特性評価されていないバンドが認められる場合があります。
物理的形状
フォーマット:精製
プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG1κ抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
MCF-7細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABS62:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yanming Wu et al.
Cancer research, 78(3), 671-684 (2017-12-08)
Resistance to cancer treatment can be driven by epigenetic reprogramming of specific transcriptomes in favor of the refractory phenotypes. Here we discover that tamoxifen resistance in breast cancer is driven by a regulatory axis consisting of a master transcription factor
Hai-Feng Zhang et al.
Science advances, 9(34), eadg6693-eadg6693 (2023-08-23)
MYCN amplification (MNA) is a defining feature of high-risk neuroblastoma (NB) and predicts poor prognosis. However, whether genes within or in close proximity to the MYCN amplicon also contribute to MNA+ NB remains poorly understood. Here, we identify that GREB1
Shinji Matsumoto et al.
Nature communications, 10(1), 3882-3882 (2019-08-30)
The β-catenin mutation is frequently observed in hepatoblastoma (HB), but the underlying mechanism by which Wnt/β-catenin signaling induces HB tumor formation is unknown. Here we show that expression of growth regulation by estrogen in breast cancer 1 (GREB1) depends on
Eun Myoung Shin et al.
Science advances, 7(12) (2021-03-19)
What covalent modifications control the temporal ubiquitination of ERα and hence the duration of its transcriptional activity remain poorly understood. We show that GREB1, an ERα-inducible enzyme, catalyzes O-GlcNAcylation of ERα at residues T553/S554, which stabilizes ERα protein by inhibiting