安全性情報
MABT39
Sigma-Aldrich
抗ラミニンアルファ5抗体、クローン4B12
clone 4B12, from mouse
別名:
laminin, alpha 5, Laminin-15 subunit alpha, laminin alpha-5 chain, Laminin-11 subunit alpha, laminin subunit alpha-5, Laminin-10 subunit alpha, Laminin α5, Lamininα5, Laminin-α5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4B12, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG1λ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LAMA5(3911)
詳細
ラミニンアルファ5(α5)は、細胞外マトリックス糖タンパク質のラミニンファミリーのメンバーです。ラミニンは、細胞の遊走、分化、腫瘍細胞の浸潤に重要です。研究から、ラミニンアルファ5が性分化の初期マーカーである可能性があることが示されています。ラットでは、ラミニンアルファ5鎖は、AMHの分泌が開始されるとセルトリ細胞の基底膜における発現を停止しますが、生後2週間でAMHの分泌が停止すると発現が増加すると考えられています。ラミニンアルファ5はマウスの肺発生の初期に発現します。また、炎症細胞の走化性およびメタロプロテイナーゼ活性にも関連しており、マウス小腸の粘膜パターンの形成および維持に役割を果たしている可能性があります。
免疫原
ヒト胎盤から精製したラミニン
アプリケーション
この抗ラミニンアルファ5抗体、クローン4B12は、ラミニンアルファ5の検出において、IHでの使用が検証されています。
免疫組織染色:希釈倍率1:100で使用、ヒト血管および転移性大腸腺癌組織のラミニンアルファ5を検出できます。
研究カテゴリー
細胞構造
研究サブカテゴリー
ECMタンパク質
品質
ヒト大腸前癌病変組織の免疫組織染色により評価されています。
免疫組織染色:希釈倍率1:100で使用、ヒト大腸前癌病変組織のラミニンアルファ5を検出できます。
ターゲットの説明
400 kDa、算出
物理的形状
0.1 M Tris-グリシン(pH 7.4)、150 mM NaCl、0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製マウスモノクローナルIgG1λ。
フォーマット:精製
プロテインG精製
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
ヒト大腸前癌病変組織
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABT39:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alberto Pappalardo et al.
Science advances, 9(4), eade2514-eade2514 (2023-01-28)
Despite the advancements in skin bioengineering, 3D skin constructs are still produced as flat tissues with open edges, disregarding the fully enclosed geometry of human skin. Therefore, they do not effectively cover anatomically complex body sites, e.g., hands. Here, we
Aki Natsumi et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 66(12), 847-862 (2018-06-16)
Psoriasis is a complex chronic inflammatory skin disease characterized by epidermal thickening on the basis of increased keratinocyte proliferation and insufficient apoptosis. Laminins are important components of the basement membrane (BM) and impact on epidermal keratinocyte growth/apoptosis. Although several laminins
Shunsuke Iriyama et al.
Scientific reports, 10(1), 12592-12592 (2020-07-30)
Daily sunlight exposure damages the epidermal basement membrane (BM) and disrupts epidermal homeostasis. Inter-follicular epidermal stem cells (IFE-SCs) regulate epidermal proliferation and differentiation, which supports epidermal homeostasis. Here, we examine how photoaging affects the function of IFE-SCs and we identify