主要文書
MAB2503
Sigma-Aldrich
抗エラスチン抗体、クローン10B8
clone 10B8, Chemicon®, from mouse
別名:
Anti-ADCL1, Anti-SVAS, Anti-WBS, Anti-WS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
10B8, monoclonal
application:
ELISA
IF
IP
WB
化学種の反応性:
mouse, bovine, human, chicken
テクニック:
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
citations:
19
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
10B8, monoclonal
化学種の反応性
mouse, bovine, human, chicken
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ELN(2006)
特異性
ヒトエラスチンを認識します。 この抗体は、ニワトリ、ウシ、マウス由来のエラスチンとも反応します。 抗体の特異性は、精製ニワトリトロポエラスチンのイムノブロッティングおよびニワトリ大動脈器官培養の抽出物由来のトリチウム標識ニワトリトロポエラスチンの免疫沈降により示されています。
免疫原
17日齢のラチリズムのニワトリ胚大動脈由来のトロポエラスチン、Rich and Foster (1982) Meth. Enzymol. 82: 665-673.の方法により抽出し精製。
アプリケーション
イムノブロッティング
免疫蛍光
免疫沈降
ELISA
最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
抗エラスチン抗体、クローン10B8は、エラスチンの濃度を検出します。ELISA、IF、IP、WBでの使用が文献発表され、検証されています。
研究カテゴリー
細胞構造
研究サブカテゴリー
ECMタンパク質
ターゲットの説明
66 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
プロテインA精製
保存剤として0.1%アジ化ナトリウムを含む、20 mMリン酸ナトリウム、250 mM NaCl、pH.7.6中のプロテインA精製マウス免疫グロブリン。
保管および安定性
出荷日から1年間、2–8°Cで保存できます。製品の回収率を最大化するため、解凍した後キャップを開ける前に、元のバイアルを遠心してください。
アナリシスノート
コントロール
皮膚
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
文書ライブラリにアクセスする
Thomas J Kean et al.
Connective tissue research, 57(4), 319-333 (2016-04-30)
To determine the effect of reduced (5%) oxygen tension on chondrogenesis of auricular-derived chondrocytes. Currently, many cell and tissue culture experiments are performed at 20% oxygen with 5% carbon dioxide. Few cells in the body are subjected to this supra-physiological
Kathleen R Chirco et al.
Acta biomaterialia, 57, 293-303 (2017-05-10)
Endothelial cells (ECs) of the choriocapillaris are one of the first cell types lost during age-related macular degeneration (AMD), and cell replacement therapy is currently a very promising option for patients with advanced AMD. We sought to develop a reliable
Léonard Samain-Aupic et al.
Scientific reports, 13(1), 10550-10550 (2023-06-30)
Tactile sensitivity generally decreases with aging and is associated with impairments in skin properties. Products that hydrate the skin can combat touch deficits and aromatic compounds have been shown to improve skin mechanical properties. Thus, we tested a base cosmetic
Long-term stability and safety of transgenic cultured epidermal stem cells in gene therapy of junctional epidermolysis bullosa.
De Rosa, L; Carulli, S; Cocchiarella, F; Quaglino, D; Enzo, E; Franchini, E; Giannetti et al.
Stem Cell Reports null
Wei Chen et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 11, 1135936-1135936 (2023-06-07)
The extracellular matrix (ECM) is assembled by hundreds of proteins orchestrating tissue patterning and surrounding cell fates via the mechanical-biochemical feedback loop. Aberrant ECM protein production or assembly usually creates pathological niches eliciting lesions that mainly involve fibrogenesis and carcinogenesis.