抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
BA-4, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
sheep, hamster, bovine, goat, frog, rabbit, porcine, human, guinea pig, canine
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using enzyme-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded sheep arterial tissue sections
immunoprecipitation (IP): suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EMILIN3(2006)
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunohistochemistry
- immunoblot
- immunoprecipitation
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4200718-100UL:
SAB4200718-BULK:
SAB4200718-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)