安全性情報
AB2043
Sigma-Aldrich
Anti-Elastin Antibody
Chemicon®, from rabbit
別名:
Anti-Elastin, Anti-Elastin Antibody, Elastin Detection Antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human
以下との反応禁止
rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ELN(2006)
特異性
放射免疫アッセイにより、ヒトコラーゲンI、II、III、IV、Vおよびヒトフィブロネクチンおよびラットエラスチンでは0.1%未満の反応性が認められます。
免疫原
ヒト皮膚から抽出・精製されたエラスチン。
アプリケーション
この抗エラスチン抗体を用いたエラスチンの検出は、ELISA、RIA、IHでの使用が検証されています。
免疫組織染色: 凍結ヒト皮膚・肝臓組織の免疫蛍光染色には希釈倍率1:80で使用。
放射免疫アッセイ
ELISA
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
研究のカテゴリ
細胞構造
研究サブカテゴリー
インテグリン
物理的形状
フォーマット:精製
精製抗体は、0.1Mクエン酸、0.1Mリン酸カリウム、pH 7.2~7.4および10 µg/mLの抗生物質と抗抗真菌薬を含むバッファーに溶解して供給されます。
保管および安定性
受領日から最長12カ月、-20°Cで冷凍保存できます。 凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
アナリシスノート
コントロール
コントロール組織:ヒト皮膚または肝臓
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB2043:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Abigail K Langton et al.
Journal of anatomy, 237(3), 478-486 (2020-05-27)
The dermal elastic fibre network is the primary effector of skin elasticity, enabling it to extend and recoil many times over the lifetime of the individual. Fibrillin-rich microfibrils (FRMs) constitute integral components of the elastic fibre network, with their distribution