安全性情報
MABT827-AF555
Sigma-Aldrich
抗ジストロフィン抗体、クローン2C6(MANDYS106)、Alexa Fluor 555コンジュゲート
clone 2C6 (MANDYS106), from mouse, ALEXA FLUOR 555
別名:
Dystrophin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
由来生物
mouse
品質水準
結合体
ALEXA FLUOR 555
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2C6 (MANDYS106), monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DMD(1756)
詳細
ジストロフィン(UniProt P11532)は、ヒトにおいてDMD(別名BMD、CMD3B、DXS142、DXS164、DXS206、DXS230、DXS239、DXS268、DXS269、DXS270、DXS272、MRX85)遺伝子(Gene ID 1756)にコードされています。ジストロフィンは筋線維細胞膜(筋鞘)の内側に局在し、細胞外マトリックスをアクチン細胞骨格に結合させるジストロフィン結合糖タンパク質複合体(DGC)を形成します。ジストロフィンは、細胞骨格と細胞外マトリックスとの間に衝撃吸収性のある結合を作ることにより、筋収縮の機械力に対する筋線維の安定化に重要な役割を果たしています。デュシェンヌ型筋ジストロフィー(DMD)は、翻訳領域(ORF)を破壊し、ジストロフィンの完全な翻訳を妨げる遺伝子変異によって引き起こされます。スプライシング因子を標的とするアンチセンスオリゴヌクレオチドを用いたエクソンスキッピングによるORF修復は、DMD表現型を、より軽症のベッカー型筋ジストロフィー(BMD)に変換するためにデザインされています。BMDは通常、ジストロフィンのインフレーム欠失によって引き起こされ、内部欠損があるものの部分的に機能のあるジストロフィンを産生できます。
アプリケーション
このマウスモノクローナル抗ジストロフィン抗体、クローン2C6 (MANDYS106)、Alexa Fluor 555コンジュゲート、カタログ番号:MABT827-AF555は、ジストロフィンの検出において、免疫蛍光での使用が検証されています。
免疫組織染色、免疫蛍光、およびウェスタンブロッティングに、非コンジュゲート抗体(カタログ番号:MABT827)およびAlexa Fluor 488コンジュゲート抗体(カタログ番号:MABT827-AF488)も使用できます。
品質
ヒト骨格筋組織切片の免疫蛍光で評価されています。
免疫蛍光:希釈倍率1:100で使用、ヒト骨格筋組織切片のジストロフィンを検出できます。
ターゲットの説明
約427 kDa、実測。
物理的形状
PBS、1.5% BSA、0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製マウスIgG2a、Alexa Fluor 555コンジュゲート
アナリシスノート
コントロール
免疫組織染色
免疫蛍光
およびウェスタンブロッティングに、非コンジュゲート抗体(カタログ番号:MABT827)およびAlexa Fluor 488コンジュゲート抗体(カタログ番号:MABT827-AF488)も使用できます。
その他情報
濃度:ロット固有のデータシートを参照してください。
法的情報
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MABT827-AF555:
試験成績書(COA)