物質
polypropylene plate
regenerated cellulose (RC)
silicone O-ring (medical grade)
詳細
For sample purification, concentration and desalting of biological solutions or protein removal
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
MultiScreen®
H
20.1 mm , without lid
22.0 mm , with lid
L
127.8 mm
容量
0.5 mL
幅
85.5 mm
ポアサイズ
10 kDa NMWCO
保管温度
room temp
詳細
信頼性
96 ウェル MultiScreen ®フィルタープレートには、低結合、高回収率の結果を得るために、Ultracel® -10 10,000 kDa 公称分子量限界再生セルロース限外ろ過膜が組み込まれています。遠心分離で使用するように設計されており、標準のマイクロタイタープレート、機器、液体処理装置と互換性があります。
Ultracel® -10 メンブレンを備えた MultiScreen® フィルタープレートは、タンパク質結合が低く、タンパク質保持率が高いように設計されています。アッセイグレードのプレートは、厳格な製造リリース仕様を満たし、タンパク質保持についてロットテストが行われ、シトクロム c(12,500 ダルトン)の >95% が保持されます。また、ウェル間のパフォーマンスの均一性も高くなっています。
汎用オペレーション Ultracel®-10 メンブレンを備えた
MultiScreen® フィルタープレートは、50 ~ 500 µL のサンプル容量の処理と収集が可能です。300 µL、700 µL ディープウェル、150 µL コニカルウェルなど、さまざまな標準レシーバー 96 ウェルマイクロタイタープレートと互換性があります。
96 ウェル MultiScreen ®フィルタープレートには、低結合、高回収率の結果を得るために、Ultracel® -10 10,000 kDa 公称分子量限界再生セルロース限外ろ過膜が組み込まれています。遠心分離で使用するように設計されており、標準のマイクロタイタープレート、機器、液体処理装置と互換性があります。
Ultracel® -10 メンブレンを備えた MultiScreen® フィルタープレートは、タンパク質結合が低く、タンパク質保持率が高いように設計されています。アッセイグレードのプレートは、厳格な製造リリース仕様を満たし、タンパク質保持についてロットテストが行われ、シトクロム c(12,500 ダルトン)の >95% が保持されます。また、ウェル間のパフォーマンスの均一性も高くなっています。
汎用オペレーション Ultracel®-10 メンブレンを備えた
MultiScreen® フィルタープレートは、50 ~ 500 µL のサンプル容量の処理と収集が可能です。300 µL、700 µL ディープウェル、150 µL コニカルウェルなど、さまざまな標準レシーバー 96 ウェルマイクロタイタープレートと互換性があります。
Ultracel®メンブレンを用いたMultiScreen® 96ウェル限外ろ過プレート(MultiScreen限外ろ過プレート)は生体液(0.1~0.5 mL)の処理に用いられます。限外ろ過プレートは遠心圧力モードでのみ使用され、標準的な遠心マイクロタイタープレートのスイングバケットローターとの互換性があります。限外ろ過液回収用の96ウェルマイクロタイターレシーバープレートに適合するように開発されています。このプレートは、サンプル分析前のタンパク質除去、ならびに生体液のサンプル精製、濃縮、脱塩用に特別に設計されています。
アプリケーション
Ultracel®-10メンブレンkDを用いたMultiScreen® 96ウェル限外ろ過プレートは、ハイスループットなタンパク質濃縮およびバッファー交換に適しています。
物理的形状
カラーコード: ナチュラル
法的情報
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
試験成績書(COA)
Priscilla A Moore et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 498, 309-314 (2008-11-07)
High-throughput protein purification is a complex, multi-step process. There are several technical challenges in the course of this process that are not experienced when purifying a single protein. Among the most challenging are the high-throughput protein concentration and buffer exchange