主要文書
MERSSTX04
Millipore
交換用テスト用電極、1組
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
メーカー/製品名
Millicell®
入力
sample type neural stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type cardiac stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
輸送温度
ambient
詳細
Millicell® ERS-2(電気的抵抗値システム)は、培養中の上皮細胞の膜電位と抵抗を高い信頼性で測定します。このデバイスは、細胞単層の健康状態を定性的に評価し、細胞コンフルエンスを定量的に測定します。各電極チップ上の銀/塩化銀(Ag/AgCl)ペレットが電圧を測定します。電極のサイズが小さいため、微孔膜上で増殖した細胞の経上皮電圧と細胞の抵抗を簡単に測定できます。付属品として、交換(固定)電極セット、 調節可能な電極セット、Millicell-96細胞培養インサートプレートと共に使用する特別な電極セットなどがあります。
特長・利点:
-層流フードに収まるポータブル装置
- 測定により無菌状態が損なわれたり膜状の細胞が損傷されたりしません。
- 上皮細胞培養プロトコルで広く引用され推奨されています。
アプリケーション:
- 経上皮電気抵抗(TEER)の測定、細胞単層健康状態評価、コンフルエンスの定量的測定
アプリケーション
研究カテゴリー
細胞培養
法的情報
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany