Merck
MF0HC23CL3
Millipore
ミリスタックプラス(Millistak+)® デプスフィルター μ POD形式
F0HC, cellulose fiber, filtration area 0.0023 m2, hydrophilic
別名:
Millistak+ Depth Filter in Pod format, F0HC media series, 23 cm2 surface area, Luer fitting connection
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
物質
cellulose fiber
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
品質水準
詳細
Secondary clarification of pretreated harvest by acid precipitation or flocculation, E. coli and yeast
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millistak+®
パラメーター
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 40 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 40 °C (Forward)
H
6.6 cm (2.6 in.)
L
8.9 cm (3.5 in.)
ろ過面積
0.0023 m2
不純物
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
入力
sample type liquid
導電率
21.4 – 42.7 μS/cm
フィルターグレード
F0HC
輸送温度
ambient
詳細
Millistak+® デプスフィルターメディアは、スケーラブルな使い捨て形式でご提供しており、その独自のモジュール設計によりさらに高い柔軟性が得られます。Millistak+® MF0HC23CL3は、6.6 cm(高さ)x 8.9 cm(奥行)、ろ過面積0.0023 m2のμPOD形式で提供しています。
このF0HCメディアシリーズは、密度勾配マトリクスを介して最適なパフォーマンスをお届けし、遠心分離後の二次清澄化や前処理した遠心分離液の用途に理想的です。Millistak+® Podフィルターは、お客様固有のニーズを満たすためにDE、CE、HCという3つのシリーズのフィルターメディアグレードをご利用いただけます。.
Millistak+® Podシステムは、細胞培養、遠心後の酵母・大腸菌溶菌液、大腸菌リフォールディングタンパク質、培地、ワクチン、血漿タンパク質、血清など、幅広い一次・二次清澄化アプリケーションに最適です。
使いやすさ
メルクのMillistak+® の新しいPodシステムのコンパクトなモジュール設計により、生産性を高め、サイクル時間を短縮することができます。
Podシステムの設置とセットアップは単純かつ簡単です。使い捨てアダプターと使い捨てマニホールドの独自の設計により、Podフィルターをプロセス内の他のユニットに簡単に接続することができます。システムは内蔵型の使い捨てであるため、ユーザーはバイオハザードへの曝露から守られ、メンテナンスや洗浄バリデーション要件が不要になります。
product water; post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 10 liters per ft²(100 L/m²) of media surface area
アプリケーション
酸性沈殿または凝集(大腸菌および酵母)による前処理回収物の二次清澄化
特徴および利点
  • 産物収率向上のための低いホールドアップ量
  • 単層・複層製品でご提供している幅広い種類のフィルターメディア
  • Millistak+ HCデュアルアクションメディアによるプレフィルトレーションの改善と清澄化の短縮
  • 柔軟なモジュール形式により5リットルから12,000リットル以上までのスケーラビリティを実現
  • 特許取得済みの使い捨てデザインによりハウジング、CIP、洗浄バリデーションが不要
  • 内蔵型のPodフィルターがユーザーをバイオハザードから保護
  • 頑丈な構造は使いやすく、セットアップが簡単
  • 置面積が小さいためスペースが小さな施設でも使用可能
規格
フィルターグレード:F0HC
調製ノート
滅菌方法
123 °Cで60分のオートクレーブ滅菌2回。
法的情報
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13
WGK
nwg