製品名
ミリスタックプラス(Millistak+)® HC Podデプスフィルターメディア, X0HC, cellulose, filtration area 0.027 m2, hydrophilic
物質
cellulose
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
品質水準
詳細
Secondary clarification of bioreactor harvests, primarily for cell cultures
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millistak+®
パラメーター
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
H
14 cm (5.3 in.)
L
22 cm (8.5 in.)
ろ過面積
0.027 m2
不純物
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
入力
sample type liquid
導電率
19.34 – 53.2 μS/cm
フィルターグレード
X0HC
輸送温度
ambient
詳細
このD0HCメディアシリーズは、密度勾配マトリクスを介して最適なパフォーマンスをお届けし、一次清澄化に最適です。また、下流の処理ステップでクロマトグラフィーのカラム保護にも使用できます。ミリスタックプラス(Millistak+)® Podフィルターは、お客様の異なるニーズに合わせて、メディアのグレードごとにDE、CE、HCという3種類のシリーズをご用意しています。
ミリスタックプラス(Millistak+)® Podシステムは、細胞培養、酵母やE.coli溶解液の遠心分離後液、E.coliリフォールド、培地、ワクチン、血漿タンパク質、血清など、幅広い物質を対象とした一次および二次清澄化の用途に理想的です。
使いやすさ
コンパクトにモジュール化設計されたミリスタックプラス(Millistak+)® の新しいPodシステムのご利用により、生産性を向上しサイクル時間を短縮できます。
Podシステムの設置とセットアップはシンプルかつ簡単に行えます。独自設計のディスポーザブルアダプターとディスポーザブルマニホールドにより、Podフィルターを他のプロセス配管に簡単に接続できます。このシステムの閉鎖式でディスポーザブルという特徴により、オペレーターがバイオハザードにさらされることがなく、メンテナンスも不要で、洗浄バリデーションの必要もありません。
アプリケーション
特徴および利点
- ホールドアップ量が少ないため、産生物の回収率が向上します
- メディアの種類は広範囲にわたり、シングルレイヤーとマルチレイヤーの製品がご利用になれます
- 2段階の機能を果たすミリスタックプラス(Millistak+)® HCメディアは、ろ過の前処理段階を効率化して清澄化プロセスを短縮します
- 柔軟なモジュール形式で、5リットルから12,000リットル以上に至るスケールアップに対応します
- 特許取得済みのディスポーザブル設計により、ハウジングやCIP、洗浄バリデーションも不要となります
- 閉鎖式のPodフィルターは、オペレーターがバイオハザードにさらされないよう保護します
- 頑丈な構造で使いやすくセットアップが簡単です
- 設置面積が小さく狭い場所でもご利用になれます
規格
調製ノート
123 ºCで60分のオートクレーブ滅菌1回
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg