Merck
MX0HC054H1
Millipore
Millistak+® Podデプスフィルター
X0HC, cellulose, filtration area 0.054 m2, hydrophilic
別名:
Millistak+ Pod Depth Filter, X0HC media series, 0.054 m2 surface area, 1/4 in. Hose Barb connection
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
物質
cellulose
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
品質水準
詳細
Secondary clarification of bioreactor harvests, primarily for cell cultures
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millistak+®
パラメーター
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
H
14 cm (5.3 in.)
L
22 cm (8.5 in.)
ろ過面積
0.054 m2
不純物
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
入力
sample type liquid
導電率
19.34 – 53.2 μS/cm
フィルターグレード
X0HC
輸送温度
ambient
詳細
ミリスタックプラス(Millistak+)® デプスフィルターメディアは、スケーラブルなディスポーザブル形式で、その独自のモジュール化設計により柔軟性が向上しています。ミリスタックプラス(Millistak+)® MX0HC054H1は、14 cm(高さ)x 22 cm(奥行)、ろ過面積0.054 m2のPOD形式で提供しています。
このX0HCメディアシリーズは、密度勾配マトリクスを介して最適なパフォーマンスをお届けし、デプスろ過や遠心分離後の二次清澄化に最適です。また、下流の処理ステップでクロマトグラフィーのカラム保護にも使用できます。ミリスタックプラス(Millistak+)® Podフィルターは、お客様の異なるニーズに合わせて、メディアのグレードごとにDE、CE、HCという3種類のシリーズをご用意しています。
ミリスタックプラス(Millistak+)® Podシステムは、細胞培養、酵母やE.coli溶解液の遠心分離後液、E.coliリフォールド、培地、ワクチン、血漿タンパク質、血清など、幅広い物質を対象とした一次および二次清澄化の用途に理想的です。
使いやすさ
コンパクトにモジュール化設計されたミリスタックプラス(Millistak+)® の新しいPodシステムのご利用により、生産性を向上しサイクル時間を短縮できます。
Podシステムの設置とセットアップはシンプルかつ簡単に行えます。独自設計のディスポーザブルアダプターとディスポーザブルマニホールドにより、Podフィルターを他のプロセス配管に簡単に接続できます。このシステムの閉鎖式でディスポーザブルという特徴により、オペレーターがバイオハザードにさらされることがなく、メンテナンスも不要で、洗浄バリデーションの必要もありません。
product water; post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 10 liters per ft²(100 L/m²) of media surface area
特徴および利点
  • ホールドアップ量が少ないため、産生物の回収率が向上します
  • メディアの種類は広範囲にわたり、シングルレイヤーとマルチレイヤーの製品がご利用になれます
  • 2段階の機能を果たすミリスタックプラス(Millistak+)® HCメディアは、ろ過の前処理段階を効率化して清澄化プロセスを短縮します
  • 柔軟なモジュール形式で、5リットルから12,000リットル以上に至るスケールアップに対応します
  • 特許取得済みのディスポーザブル設計により、ハウジングやCIP、洗浄バリデーションも不要となります
  • 閉鎖式のPodフィルターは、オペレーターがバイオハザードにさらされないよう保護します
  • 頑丈な構造で使いやすくセットアップが簡単です
  • 設置面積が小さく狭い場所でもご利用になれます
規格
フィルターグレード:X0HC
調製ノート
滅菌方法
123 ºCで60分のオートクレーブ滅菌1回
法的情報
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13
WGK
nwg