Merck
MHA000P2M
Millipore
m-Green酵母およびカビ培地
ready-to-use, suitable for microbiology, for yeasts, for molds
別名:
M-酵母およびカビ培地、M-BCG (ブロモクレゾールグリーン) 酵母およびカビ培地
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106226
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
無菌性
sterile
品質水準
フォーム
liquid
シェルフライフ
12 mo.
特徴
ready-to-use
包装
pack of 50 tests
キャパシティ
2 mL
filling volume
2 mL
green
入力
sample type cider
sample type food(s)
sample type beer
sample type soft drink
sample type sport drink
sample type cosmetics
sample type beverage(s)
sample type wine
sample type beverage(s)
sample type bottled water
pH
4.6±0.2 (25.0 °C)
アプリケーション
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
microbiology
適合性
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
for use with MF-method
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
molds
yeasts
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
m-Green酵母およびカビ培地は、真菌や酵母の分離に使用される他の培地と比較して、少し複雑な配合となっています。この培地の配合は栄養豊富なため、真菌がよく増殖します。細菌増殖は、酸性pHにより阻害されます。カゼインの酵素消化物および動物組織の酵素消化物により、m-Green酵母およびカビ培地に窒素、炭素、およびアミノ酸が供給されます。酵母エキスはビタミン源です。デキストロースは真菌の代謝のためのエネルギー源です。リン酸カリウムは緩衝剤です。硫酸マグネシウム、チアミン、ジアスターゼ(澱粉分解(デンプン)酵素を含む混合物)は、必須のイオン、ミネラル、栄養素を提供します。ブロモクレゾールグリーンはpH指示薬で、 真菌コロニーの視覚化と計数を容易にします。ブロモクレゾールグリーンがコロニーに拡散するため、コロニーは緑色になります(アルカリ反応)。コロニーからの酸性最終産物が培地中に拡散し、pHがさらに低下して、色素が黄色に変わります(酸反応)。酵母は緑色の不透明な大型のコロニーを形成します。カビのコロニーは緑色で糸状です。
アプリケーション
m-Green酵母およびカビ培地は、ビール、ボトル入りの水、サイダー、ソフトドリンク、スポーツドリンク、ワインなどのソフトドリンクやその他の飲料の酵母とカビの増殖試験のために使用されます。
特徴および利点
  • すぐに使用できる液体アンプル培地は、時間、設備、そして訓練を受けた人員が不足していることが多い微生物検査機関において、多くの問題を解決します。
  • ガラス製アンプルの取扱いを不要とし、バルク包装された培地に関連する廃棄や腐敗を回避する、簡便な単回試験用2 mLプラスチック製アンプルをご用意しています。
規格
インキュベーション時間:48~72時間
インキュベーション温度:28~32°C
アナリシスノート
QC生物
S. cerevisiae(ATCC 9763)
A.brasilliensis旧称A. niger(ATCC 16404 / WDCM 00053)
標的微生物:酵母およびカビ(pHで選択)
酵母は緑色の不透明な大型のコロニーを形成します。カビのコロニーは緑色で糸状です
法的情報
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MHA000P2M:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Media for Isolation-Identification-Cultivation-Maintenance of Medical Bacteria
MacFaddin JF
Williams and Wilkins (1985)